단일 분자 계수(SMC®) 기술
Singulex®, Inc.에서 최초로 개발한 단일분자계수(SMC®) 기술은 SMCxPRO® 플랫폼 기기를 이용하여 연구자가 바이오마커 펨토그램 수준을 측정하고 임상적 관련성을 더 잘 이해할 수 있게 합니다. 자사의 SMC® 기술과 면역분석 키트 그리고 귀하의 중요한 연구 필요성을 충족하는 맞춤형 분석 설계 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
Products
민감성 및 검출 범위를 향상시키는 디지털 계수
SMC® 기술은 전통적인 ELISA 기술과 유사한 워크플로우를 따르면서 최대 면역검사 성능을 제공하며 독특한 분석 용리 단계와 견고한 디지털 계수를 결합하여 전통적인 면역검사 기술보다 더 향상된 신호 대 잡음 비율을 달성합니다. 또한, SMC® 기술은 단일 시스템에서 저/고발현 수준 모두에서 향상된 양적 분석을 제공합니다. SMCxPRO® 기기는 배경 임계값을 넘는 모든 디지털 이벤트의 합계를 기록합니다. SMCxPRO® 기기의 디지털 이벤트 알고리즘은 단일 표준용으로 시간 연속 스펙트럼을 통해 디지털 이벤트를 계산합니다. 따라서, 분자의 디지털 계수는 분석 감도를 개선하고 기존 방법으로 달성할 수 있는 것 이상으로 분석 검출 범위를 확장합니다.
SMC® 면역분석에 대한 검증 기준
SMC® 면역분석의 성능을 평가하기 위한 포괄적인 기준은 아래와 같습니다:
- 낮은 정량화 한계
- 상호 및 내부 분석 정밀도
- 스파이크 회수율
- 희석 선형성 및 병렬성
SMC® 연구 영역
연구자들이 약물 개발, 신경과학, 심장독성, 면역학 연구 등을 포함해 SMC® 기술을 사용하는 다양한 방법을 확인해보세요.
왜 SMC® 기술을 선택했습니까?
초고감도 SMC®기술을 선택하는 것이 어떻게 연구 내용을 더 깊이 파악하고 더 많은 발견을 도울 수 있는지 살펴보십시오.
SMCxPRO® 플랫폼
SMC® 분석은 최신식 SMCxPRO® 검출 기기에서 구동됩니다. 이 초고감도 면역분석 플랫폼에 대해 자세히 살펴 보십시오.
기타 SMC® 기기
귀하의 워크플로를 최적화하는 데 도움이 되는 SMC® 분석용 보조 키트 및 장비에 대한 정보를 살펴 보십시오.
맞춤형 분석 서비스
맞춤형 분석 개발 및 혁신(CADI) 서비스에 대해 자세히 알아보고 더 많은 정보를 요청하세요.
SMC® 제품에 대한 팁과 지원
전문가들에게 SMC® 분석에 대한 팁과 조언을 구해 보십시오.
당사의 뉴스레터 구독하기
머크의 Analyte Update 뉴스레터를 구독하여 최신 면역분석 연구 동향 및 최신 제품을 확인하거나 Analyte Quarterly에서 면역분석 제품을 확인해보세요.