Kapa Biosystems PCR Reagents
연구자들은 필요할 때 안정적으로 수행된는 PCR 시약이 필요합니다. Kapa Biosystems PCR 시약은 표준 PCR, qPCR 및 qRT-PCR 애플리케이션에서 최적의 성능을 위해 유도 진화(asdirected evolution)로 알려진 방법을 사용하여 설계되었습니다. DNA 추출 및 증폭을 위한 Kapa Biosystems PCR 제품이 필요하거나 또는 SYBR® Green 시약을 사용하는 Kapa qPCR 및 qRT-PCR 제품이 필요한지 여부에 관계없이, 자사는 귀하의 PCR 필요성을 충족합니다. Roche의 Kapa PCR 시약 및 키트의 독점적인 유통업체로서, 자사는 다음 발견을 가능하게 하도록 필요한 도구를 제공하기 위해 헌신을 다하고 있습니다.
Kapa Biosystems PCR, 표준 PCR, qPCR 및 qRT-PCR 특징 및 이점
- 혈액, 조직, 식물 물질과 같은 시료에서 직접 PCR을 가능하게 하여 억제제에 내성이 있는 효소를 진화시키도록 사용됩니다.
- qPCR 분석의 감도 및 반응 효율을 향상시키는 SYBR®Green 염료의 내성
- 더 짧은 사이클링 시간과 더 높은 수율 및 감도로 고처리량 유전자형 분석
유도 진화(Directed Evolution)란 무엇인가?
Kapa Biosystems 계약은 미국과 일본을 제외한 모든 지역을 포함합니다. 이러한 국가의 고객을 위해 제품은 기존 Kapa 채널을 통해 계속 판매됩니다.