Cytiva™
Cytiva™ 기술은 오늘날의 생명공학 산업을 형성해 온 과학과 의학 분야의 획기적인 발전을 가능하게 했습니다. Whatman® 필터와 멤브레인, Amersham™ 크로마토그래피 컬럼과 레진, 조직 배양 시약 및 시료 전처리, 블랏팅 및 단백질 분석을 위한 제품 등 광범위한 포트폴리오를 통해 Cytiva™는 치료제 개발 및 제조를 촉진합니다.
인기 카테고리
Products
Whatman® 실험실 여과 제품
Whatman® 제품은 기본 시료 여과에서 처리량이 높은 자동화 애플리케이션, 까다로운 HPLC 시료 전처리에 이르기까지 실험실 공정에 사용됩니다.
- 재료, 크기, 모양, 공극 크기의 여과지, 멤브레인 필터, 주사기 필터 실험실 기본 용품
- 친자동화 Mini-UniPrep™ 무주사기 필터 및 바이얼, 트랙 에칭, Anopore™ 멤브레인은 제약 회사의 엄격한 요건을 충족합니다.
- 환경 모니터링 및 공기, 용수 및 토양 검사에 필수적인 Whatman® 제품은 EPA, ASTM, ISO 프로토콜에 인용되어 있습니다.
단백질 정제용 Amersham™ 레진 및 사전 충전된 컬럼
Cytiva™는 친화력, 이온 교환, 크기 배제 크로마토그래피 용액 등 실험실 규모에 맞게 다양한 컬럼과 레진을 제공합니다.
- GraviTrap™ 컬럼은 세포 배양 상등액과 생물학적 유체에 들어있는 단백질 및 항체를 빠르고 효율적으로 수동 정제하도록 설계된 사전 충전된 중력으로 작용하는 컬럼입니다.
- SpinTrap™ 컬럼은 단백질과 항체를 단순하고 소규모로 정제하기 위해 사전 충전된 일회용 스핀 컬럼입니다.
- HiTrap™ HP 컬럼은 단백질과 항체의 일반적인 전처리 정제를 위해 Sepharose™ High Performance 레진으로 사전 충전되어 있습니다.
- MultiTrap™ 96웰 필터 플레이트는 원심분리 또는 진공 여과가 가능한 사전 포장된 96웰 필터 플레이트 또는 자동화된 로봇 시스템을 사용하여 항체를 소규모로 정제하거나 관심 단백질을 농축할 수 있는 빠르고 신뢰할 수 있는 방식을 제공합니다.
- HiScreen™ 컬럼은 공정 개발 플랫폼의 일부이며, 최적화 방법 및 파라미터 선별을 위한 탁월한 선택권을 제공합니다.
- Mag Sepharose™ 배지는 면역침전 또는 풀다운 애플리케이션에 의해 표적 단백질 농도를 단순화하도록 설계된 세파로스 기반 자기 비드로 구성되며 혈청 및 세포 상등액로부터 단백질과 항체를 신속하고 소규모로 정제 및 선별하도록 사용할 수 있습니다.
- Capto™HiRes™ 이온교환 크로마토그래피를 사용한 단백질 및 기타 생체 분자의 고해상도 정제를 위해 사전 충전된 컬럼은 구조 연구 및 단백질 분석을 위한 고순도 단백질의 전처리에 적합합니다.
- Sephacryl™, Superose™, Sephadex™ 사전 충전된 겔 여과 컬럼은 크기 배제 크로마토그래피에 사용할 수 있습니다.
- Sepharose™ 및 Sepharose™ Fast Flow 레진은 규모확장 절차용으로도 별도로 사용할 수 있습니다.
- 웨스턴 블럿팅 및 화학발광 또는 형광 단백질 검출을 위한 멤브레인, 시약, 장비
- SDS-PAGE 및 등전집중화(IEF)를 위한 장비 및 시약
- 조직 및 세포 단백질 용해, 추출, 정화용 키트 및 완충액
단백질 시료 전처리 및 분석
Cytiva™는 전기영동, 블랏팅, 이미징을 통해 단백질을 분석하는 종합적인 도구를 제공합니다.
세포 분석 도구
콘텐츠 분석, 고해상도 현미경, 초고해상도 이미징용 도구를 사용하여 연구 목표를 시각화, 분석, 실현할 수 있습니다.
세포 치료 및 세포 처리 시약
고품질 배지와 시약은 일관성 있는 결과를 얻기 위해 핵심적입니다. 농도 구배 배지, 세포 배양 배지, 시약 등 Cytiva™ 제품은 강력하고 재현 가능한 결과를 생성합니다. 이러한 신뢰성은 비용이 많이 드는 공정 변경 또는 재검증의 필요성을 최소화합니다.
관련 제품 자료
2-D 전기영동
기술 문서: Troubleshooting 2-D DIGE Results
프로토콜: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
프로토콜: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
프로토콜: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
프로토콜: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
프로토콜: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
프로토콜: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
프로토콜: Protein Determination using 2-D Quant Kit