Merck
제품산업 미생물학미생물 동정 시험 및 생화학 시약
미생물 동정 시험 및 생화학 시약
미생물 동정 또는 유기체군 사이의 구별을 위한 생화학적, 면역학적 및 분자생물학적 검사는 생산 시설의 미생물학적 품질 관리 및 학술 연구에서 정기적으로 사용됩니다. 이러한 미생물 동정 검사는 특정 단백질, 표적 세포의 특정 생화학적 활성(예: 효소 활성) 또는 미생물에 특징적인 유전자 서열을 검출합니다. 짧은 시간 안에 중요한 결과를 제공하는 다양한 미생물 동정 검사는 경제적이고 사용자 친화적이며, 대부분 특수 장비 또는 장치가 필요하지 않습니다. 일부 생화학적 검사는 아가 플레이트 또는 액상 배지에 시약 한 방울만 적용하면 됩니다.  
인기 카테고리
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 자료
동정을 위한 생화학 시약
생화학 시약은 예를 들어 표적 미생물의 특징인 효소 활성을 검출하기 위한 액체 생화학 테스트의 기초를 형성합니다. 이러한 검사는 아가 플레이트 또는 액상 배지에서 자주 직접 수행될 수 있습니다.
현미경 시약 및 키트
미생물 염색을 위한 시약 및 키트는 미생물을 현미경 하에서 구별 및 동정하기 위해 사용됩니다. Gram 염색과 같은 잘 알려진 검사는 추가적인 생화학적, 구조적 또는 형태학적 정보를 제공하도록 돕습니다.
미생물 검사 키트
검사 키트는 생화학적 및 면역학적 방법을 포함한 다양한 방법을 기반으로 합니다. 결과는 예를 들어, 가시적인 응고, 색 반응 또는 탁도로 평가될 수 있습니다.
HybriScan® in situ 혼성화
첨단 미생물 동정 시스템 HybriScan®은 음료, 용수 및 식품의 부패성 및 병원성 미생물을 정확하게 검출 및 동정하기 위한 신속형 분자생물학 검사입니다. 프로브을 사용한 in situ 혼성화를 기반으로 합니다. 미생물 식별 시스템은 마이크로타이터 플레이트 형식의 견고한 검사로, PCR 검사와 같이 thermocycler를 필요로하지 않습니다.
디스크, 스트립 및 식별 멤브레인
디스크, 스트립 및 ID 멤브레인은 생화학 시약 및 반응을 기반으로 하는 다양한 사용자 친화적 미생물 동정 검사 형식 중 일부입니다. 시약은 종이와 같은 캐리어에 함침되므로 안정적이고 취급이 쉽습니다. 잘 알려진 예시로는 시토크롬 산화효소 활성을 확인하기 위한 산화효소 스트립이 있습니다.
하이라이트
20분 웨비나: In Situ Hybridization
일반적인 방법과 비교해서 HybriScan® 방법의 장점, 단점 및 비용에 대해 알아보십시오.