건조 염료제 및 인증 염색제
혈액학, 세포학, 조직학, 세균학에서 현미경 분석을 위해, 건조 염료제는 종종 염색 용액 준비에 사용됩니다. 연구와 임상 염색용 세포 및 조직 염색이 사용되는 가장 일관되고 신뢰할 수 있는 염료제와 염색제는 엄격한 GMP 관리로 생산되고 품질관리 기관의 추가 인증을 받아야 합니다.
자사는 생물학 및 의학 성능 표준용으로 독립적으로 테스트가 이루어지고 생물학염색위원회(BSC)와 CE 준수 IVD용 다양한 세포 및 조직 진단용 염료제와 염색제를 제공합니다. BSC는 엄격한 화학 및 성능 기준에 따라 독립적인 테스트를 통해 염료제의 품질을 보증합니다.
자사는 다년간의 경험과 사내 조직병리학자를 기반으로 강력한 기술 지원을 통해 조직 진단 제품을 지원합니다.
Products
Certistain® 염료제
Certistain® 염료제는 신뢰할 수 있는 염색제 품질, 일관된 고품질 염료제 함유, 배치 간 안정성, 표준화된 화학적 물리적 매개 변수에 대한 엄격한 요건을 충족합니다. 각 원료 배치는 엄격한 규격에 따라 화학적으로 분석되며, 각 용도에 맞게 기능적인 성능 테스트를 수행합니다. 이와 같이하여 고품질 염료제 함량과 염색제 품질을 보장합니다. 또한 모든 Certistain® 염료제는 미국 생물학염색위원회의 기준에 따라 개발된 CE 준수 IVD 제품입니다.
HARLECO® 염색제
1919년 이후 HARLECO® 브랜드의 염료제와 염색제는 시료에 뛰어난 대비, 색상, 선명도를 제공해 왔습니다. HARLECO® 염색제 용액은 기존의 제제뿐만 아니라 새롭고 개선된 변형과 수년간의 경험으로 개발되었습니다. 자사의 광범위한 제품 라인은 실험실의 일반적인 작업과 세포학, 혈액학, 미생물학, 조직병리학용 진단 염색제 등 특수 용도에 맞는 요구를 충족시킬 수 있습니다. 염색 용액 외에도 시료 전처리 제품, 버퍼, 안전한 고정제, 시료 취급을 위한 새로운 제제와 같은 전체 라인을 제공합니다.
Midas® III-Plus 자동 슬라이드 염색기
Midas® III-Plus 자동 염색기는 HARLECO® 염색제와 함께 사용하도록 설계되었으며, 현재 사용하고 있는 염색 프로토콜에 적용할 수 있습니다. 일반적인 혈액학 및 세균학 염색을 쉽게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 해당 유닛을 완전히 프로그램밍할 수 있기 때문에, 기존의 염색 기법을 복제할 수 있고, 말초 혈액과 골수 도말뿐만 아니라 세균학 도말에 대해서도 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 해당 시스템은 모든 시료를 균일하게 염색하고 염색제 소비를 최대 50%까지 줄일 수 있는 딥 슬라이드 염색 기술입니다. 해당 염색기는 실험실의 새로운 초석이 될 것입니다.
다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다.
- 적은 점유 공간 및 낮은 유지 보수 비용
- 분 단위로 30개 이상의 슬라이드 또는 커버슬립을 균일하게 염색
- 일일 최대 1,000개의 슬리이드를 염색하는 중처리 속도
- 시동 시 자동 전자 자가 테스트 실시
- 9개의 사용자 정의 프로그램이 있는 다용도 염색기로 각각 최대 29개의 처리 가능한 단계가 포함되어 있습니다.
- 라이트, 김사, 라이트-김사, 파펜하임, Hemacolor®과 혈액 및 골수 도말을 위힌 라슈만(Leishman) 염색에 이상적
- 그람 염색, 킨윤 염색, AFB 염색에 간편한 사용
수동 슬라이드 염색 시스템
Harleco® 수동 염색 랙을 사용하여 조직학, 세포학, 혈액학에서 수동 염색 절차를 보다 편리하게 수행할 수 있습니다. 더 이상 Coplin 용기를 청소할 필요가 없습니다. 해당 랙에는 미사용 시 염색제와 용액을 보호하기 위한 일회용 용기와 뚜껑이 있는 10개의 염색 홈이 들어있습니다. 다른 염색법으로 전환하기가 매우 간편하고 빠릅니다. 해당 랙은 실험대를 지저분한 염색제로부터 보호하기 위하여 용매 내성 드립 트레이 상부에 위치합니다. 각 수동 염색 랙은 최대 30개의 슬라이드를 고정할 수 있는 슬라이드 홀더가 함께 제공됩니다.