Halogenation Reagents
할로겐화는 수소 원자를 할로겐 원자(불소, 염소, 브로민화물 또는 요오드)로 대체하기 위한 유기 화학자 도구 상자에서 필수적인 도구입니다. 다양한 커플링 프로토콜(예시: 스즈키(Suzuki), 스틸(Stille), 소노가시라(Sonogashira)) 및 친핵성 치환에서 할로겐화 시약의 용도는 널리 퍼져 있으며 과학계에서 보고되고 있습니다.
할로겐 도입을 위한 여러 합성 방법이 존재하는 반면, 기타 할로겐 함유 구조 요소를 도입하기 위한 효율적이고 실용적인 방법에 대한 필요가 여전히 있으며, 특히 합성 후기 단계(특히, 고수율 및 온순 조건)에서 그러합니다. 자사의 손쉽게 이용 가능한 할로겐화 시약은 다양한 합성 단계에서 사용할 수 있으며, 대다수는 후기 단계 개발에서 사용하기 위해 실용적입니다.
자사의 포트폴리오는 브로민화, 염소화, 불소화, 할로붕산화 및 요오드화를 위한 할로겐 시약을 포함합니다. AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ 및 PyFluor와 같은 제품과 함께 디옥시플루오르화를 위한 벤치 안정성 시약 옵션도 있습니다. 자사는 자사의 할로겐화 기질과 함께 귀하의 모든 탐구를 지원하도록 헌신합니다.