Merck
Cell Freezing Reagents
동결저장 상자에 냉동바이알을 넣는 과학자
세포주, 일차 세포 및 유전자 변형 세포 스톡은 생명과학, 생명공학 또는 제약 개발 실험실에서 가장 가치 있고 대체하기 어려운 자원 중 하나입니다. 세포를 적절하게 동결하고 액체 질소 동결저장에서 소생시키는 기술 및 도구는 세포 배양에서 가장 중요한 방법 중 하나입니다. 세포 내 얼음 결정의 형성을 방지하고 세포 스트레스를 최소화하는 것은 동결보존 동안 세포 생존력을 유지하기 위해 가장 중요합니다.  자사는 DMSO와 같은 멸균 여과되고 애플리케이션 검사를 거친 동결보호제뿐만 아니라 동결 및 해동 과정에서 세포 생존을 최대화하도록 설계된 DMSO가 있거나 없는 즉석 사용 세포 동결 배지의 광범위한 제품군을 제공합니다.   
하이브리도마 동결보존을 위해 검사를 받은 Hybri-Max 멸균 여과된 DMSO
즉석 사용 세포 동결 배지
편리한 세포 동결 배지 시약은 DMSO 농도를 적정할 필요가 없으며 비DMSO 제형으로도 이용할 수 있습니다.
  • CryoStor®세포 동결보존 배지는 2%, 5% 및 10% 농도와 DMSO가 없는 제형인 CryoSOFree™로 제공됩니다.
  • pZerve™는 디메틸설폭사이드(DMSO), 우태아혈청 또는 기타 동물유래 성분을 함유하지 않은 혈청 함유 또는 무혈청 배양용 동결보존 용액입니다.
  • ES(배아줄기) 세포를 위해 20% DMSO 및 우태아혈청으로 제조된 EmbryoMax® 2X Freezing Medium
  • HypoThermosol® FRS Preservation Solution은 2 – 8 °C에서 세포, 조직 및 장기의 저장을 강화하고 확장합니다.
세포 동결보존을 위한 DMSO(디메틸설폭사이드)
Dimethyl sulfoxide 또는 DMSO는 세포가 동결저장을 위해 동결될 때 동결보호제로 사용되는 유기 용매입니다.  세포 동결 배지의 구성 요소인 DMSO는 세포 외 및 세포 내 얼음 결정의 형성을 방지하여 세포를 보호합니다. 다음과 같은 DMSO 시약을 선택하십시오.
  • USP 및 EP 검사 사양을 충족함
  • 세포 배양을 위해 BioPerformance 인증을 받음
  • 하이브리도마에 적합함
  • 식물 세포 배양 응용분야를 위해 검사됨
비디오: 세포 냉동 팁
세포를 냉동하고 세포주를 보존하는 것은 다년간 실험실의 귀중한 자원을 유지하는 데 중요합니다. 이 튜토리얼은 세포 동결보존을 위한 프로토콜과 보존 세포 냉동 시 주요 고려사항에 대해 설명합니다. 냉동 시 세포 손상을 최소화하는 방법과 동결보존 배지로 사용할 수 있는 용액에 대해 배웁니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
하이라이트
세포의 동결, 저장 및 해동 그리고 해동 후 세포의 생존성 평가에 대한 시연된 절차를 시청하십시오.