Ethyl Acetate
Products
Carboxylate ester인 ethyl acetate는 생물친화적인 유기용매이며, 여러 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 중등도의 극성 화합물이며, 비극성 ethyl기, 극성 carbonyl(C=O)기, 극성 산소원자를 포함하고 있습니다. Carbonyl기 및 산소족의 극성을 띄는 성질 때문에 ethyl acetate는 어느 정도 극성을 띄게 되어 광범위한 극성 및 비극성 화합물에 대한 유용한 용매가 될 수 있습니다. 분석 화학에서 체액, 환경 시료, 식료품 같은 복잡한 매트릭스로부터 분석물질을 분리 및 정제하기 위한 추출용매로서 흔히 사용됩니다. 끓는 점이 낮아서 용매를 증발시켜 분석물질을 회수할 수 있습니다.
생합성의 용매로서 Ethyl Acetate
Ethyl acetate(생합성 OmniSolv® 및 biotech 등급)는 일반적으로 생합성, 특히 생물시료의 천연물 및 대사산물 같은 저분자의 추출 및 정제를 위한 용매로 사용됩니다. Ethyl acetate는 또한 특정 효소-촉매 반응을 위한 용매로 선호되는데, 이는 반응을 방해하거나 효소의 안정성에 영향을 미치지 않기 때문입니다. 이외에도 단백질 시퀀싱, 펩타이드 및 올리고뉴클레오티드 합성에 사용됩니다.
크로마토그래피에서 이동상으로서의 Ethyl Acetate
Ethyl acetate는 주로 박층 크로마토그래피(TLC), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 기체 크로마토그래피(GC)를 포함한 다양한 크로마토그래피 기술에서 용매로 사용됩니다. TLC에서는 이동상의 구성요소로 흔히 사용되어 혼합물의 각기 다른 구성성분을 분리 및 식별합니다. HPLC와 GC에서는 ethyl acetate가 이동상 용매로 사용되는데, 이는 광범위한 유기화합물을 효과적으로 용해할 수 있고 관심 분석물질로부터 손쉽게 분리될 수 있기 때문입니다.
Ethyl acetate는 methanol/ethanol 혼합물과 함께 HPLC의 이동상으로서도 사용됩니다. 또한 TLC에서 액체-액체 추출법을 위해 hexane 내 ethyl acetate가 이동상으로 사용됩니다.
참조 표준물로서의 Ethyl Acetate
Ethyl acetate는 분석검사, 품질관리, 분석 기기 교정 또는 분석방법 검증 같은 제약 산업의 다양한 응용분야에서 표준물로 사용됩니다.
표지 Ethyl Acetate
표지 ethyl acetate(ethyl acetate-1-13C, ethyl acetate-2-13C)는 체내 약물 대사를 추적하거나 효소-촉매 반응의 기전을 연구하는 데 사용될 수 있습니다.