About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L60
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 3 ea
라벨링 범위
7.3% carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 2.1 mm
표면적
120 m2/g
Matrix
superficially porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)