material
(2 ferrules and 1 nut in pack)
포장
pack of 1 sets
일반 설명
The OPTI-SOLV® EXP® hand tight pre column filters are ideal for extreme high pressure applications. They protect columns with small particle material employing ultra high pressure techniques. The OPTI-SOLV® EXP® help extend and protect the life our your columns without sacrificing performance.
Note: cartridges not included with holder
Note: cartridges not included with holder
법적 정보
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.