material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
설명
Plunger-in-needle syringe
특징
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 000505
니들 길이 × O.D.
70 mm × 0.63 mm
용적
1 μL
호환성
for use with Phillips/Unicam S8 and 4700 GC Autosystem
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
- nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
- full sample displacement
- plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
- no sample carryover
- improved sample volume reproducibility
애플리케이션
SGE microvolume syringe may be used in the analysis of short-chain free fatty acids in Swiss Cheese using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method. It may also be used in analysing halogenated volatile contaminants in beverages and food products using solid-phase microextraction followed by headspace gas chromatographic technique.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.