material
stainless steel
조인트
joint: Swagelok® 1/8
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 780811
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rugged stainless steel syringes are an ideal solution when the pressures and the force are high, completely eliminating the problem of breaking glass syringes. Both syringe barrel and plungers are #316 stainless steel. An O-ring seal between the top and end of the barrel protects against leakage. Syringes are guaranteed to be leak free for pressures up to 7000 psi
애플리케이션
- High pressure applications
- Dispensing fluids
- Withdrawing fluids
특징 및 장점
- Compatable with most syringe pumps
- Eliminate hazards of glass syringe breakage
- Reuseable - fully autoclavable
- Adaptable to Luer Lock or Swagelok® fittings
- Resistance to most chemicals
- Durable construction - Electron beam welded
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.