재조합
expressed in E. coli
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
1799-2435 nmol/min·mg
분자량
~96 kDa
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PTPRA(5786)
일반 설명
PTPRA (also known as LRP) is a member of the protein tyrosine phosphatase family and contains an extracellular domain, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains. PTPRA dephosphorylates SRC family kinases, potassium channels and NMDA receptors and exists as three alternatively spliced variants which encode two distinct isoforms. Absence of PTPRA compromises correct positioning of pyramidal neurons during development of mouse hippocampus.
물리적 형태
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.