About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A4, monoclonal
분자량
antigen ~38.21 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NFATC2(4773)
일반 설명
This gene is a member of the nuclear factor of activated T cells (NFAT) family. The product of this gene is a DNA-binding protein with a REL-homology region (RHR) and an NFAT-homology region (NHR). This protein is present in the cytosol and only translocates to the nucleus upon T cell receptor (TCR) stimulation, where it becomes a member of the nuclear factors of activated T cells transcription complex. This complex plays a central role in inducing gene transcription during the immune response. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
면역원
NFATC2 (NP_036472, 812 a.a. ~ 921 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HYSPTNQQLRCGSHQEFQHIMYCENFAPGTTRPGPPPVSQGQRLSPGSYPTVIQQQNATSQRAAKNGPPVSDQKEVLPAGVTIKQEQNLDQTYLDDELIDTRLSWIQNIL
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)