About This Item
Linear Formula:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
292.24
Beilstein:
1716295
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
99.4-100.6%
양식
powder
품질
anhydrous
free-flowing
반응 적합성
reagent type: chelator
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
무기 잔류물
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)