About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
수량
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)