About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
403.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
powder
Quality Level
주관자
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CC(C)COCC(CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCC3
InChI
1S/C24H34N2O.ClH/c1-21(2)19-27-20-24(25-15-9-10-16-25)18-26(23-13-7-4-8-14-23)17-22-11-5-3-6-12-22;/h3-8,11-14,21,24H,9-10,15-20H2,1-2H3;1H
InChI key
JXBBWYGMTNAYNM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Non-selective calcium channel blocker and class IV antiarrhythmic agent; inhibits Na+-Ca2+ exchange; inhibits growth of brain tumor cells in vitro.
특징 및 장점
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)