About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
for research or for further manufacturing use
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)