About This Item
Linear Formula:
NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
40.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
Molecular Biology
Quality Level
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
양식
liquid
농도
5.0 M
pH
14
density
1.327 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sodium hydroxide solution can be used:
  • As a base in the reduction of oximes, imines, and hydrazones using Raney nickel.
  • In the preparation of trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid standard solution applicable in the synthesis of the ferric chelate complex.
  • In the synthesis of radiolabeled quinolinyl analogs for α-synuclein binding assay studies.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)