About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gabapentin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.