About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dipyridamole
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
165-166 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI key
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.