About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
Bp:
78 °C (lit.)
78 °C
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
제품 라인
PESTANAL®
양식
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
농도
≥99.8 % (v/v)
기술
GC/MS: suitable
불순물
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
증발 잔류물
≤0.0005%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
적합성
suitable for residue analysis
응용 분야
food and beverages
형식
neat
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
기타 정보
Sales restrictions may apply
각주
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)