Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (GC/NT)
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
불순물
≤0.2% water
무기 잔류물
≤0.05% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter