About This Item
Linear Formula:
(C12H18O9)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
NACRES:
NA.74
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
powder
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
손실
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
전이 온도
gel point 34-36 °C
겔 강도
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤2.75%
양이온 미량물
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
응용 분야
microbiology
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Agar is a gelatinous substance, commonly used as a solidifying agent in microbiological media. It provides a stable platform for the growth of microorganisms. This agar is a mixture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good characteristics as the typical pure Gelidium agar.
분석 메모
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)