About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NB.15
Material:
flat bottom clear polystyrene plate
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
flat bottom clear polystyrene plate
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
MultiScreen®
포장
pkg of 40 plates
기술
ELISA: suitable
플레이트 크기
96 wells
크기
96 well
결합 유형
high binding surface
일반 설명
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
물리적 형태
Color Code:Clear
기타 정보
Automation Compatible:Yes
법적 정보
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany