About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-470-9
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
0.903 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test