About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
92.09
Beilstein:
635685
MDL number:
UNSPSC 코드:
50161901
NACRES:
NA.25
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
설명
Merck USA index - 14, 4484
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
698 °F
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
기술
electrophoresis: suitable
색상
clear colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup