About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
147.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
Solubility:
water: 50 mg/mL
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
ACS reagent
Quality Level
설명
Merck USA index - 141659
분석
≥99% (by assay)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. pH 4.5-8.5.
경고
Toxicity: Irritant (B)
재구성
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable