생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Agency
NF
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
설명
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
포장
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-25°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup