About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
ligand
(Sulfoethyl)
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
8 mm × 100 mm
용적
5 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~160 mL, resin binding capacity
응용 분야
mAb
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
cation exchange
저장 온도
15-25°C
일반 설명
8 x 100mm
특징 및 장점
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany