About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
8 mm × 20 mm
용적
1 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~150 mg, BSA binding capacity
응용 분야
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
anion exchange
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
8 x 20mm
특징 및 장점
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
분석 메모
Appearance: passes test
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13