About This Item
Linear Formula:
NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
40.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Sodium hydroxide solution min. 45%, for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
농도
45.0-50.0% NaOH
불순물
≤0.00001% Hg (Mercury)
≤0.0002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.006% Chloride (Cl)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (acidimetric,NaOH): 45.0 - 50.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.006 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable