About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr292)
유전자 정보
human ... MAP2K1(5604)
특이성
Recognizes phospho-MEK1 (Thr292).
면역원
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat and hamster phospho-MEK1 (Thr292).
애플리케이션
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody is an antibody against phospho-MEK1 (Thr292) for use in WB.
Immunoblot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated MEK1 (Thr292) in RIPA lysates of untreated A431 cells.
품질
Routinely evaluated by immunoblot.
표적 설명
~44 kDa
결합
Replaces: 07-348
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable