material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Wilmad 513-5PP-9
파라미터
400 MHz frequency
길이
9 in.
챔버
25 μm
동심도
51 μm
튜브 직경
10 mm
벽 두께
0.46 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of Pyrex® borosilicate glass for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution. Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.