주요 문서
Z146552
Ace Rotary-Evaporator/Freeze-Drying Flask Adapter Head W/ O-ring
joint: ST/NS 29/42
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/42
설명
with FETFE®
O-ring.
제조업체/상표
Ace Glass 703023
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Flasks sold separately.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)