About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7OH
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
FEMA Number:
2800
Beilstein:
1697461
EC Number:
유럽평의회 번호:
54c
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.006
NACRES:
NA.21
Grade
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
분석
≥98%
양식
liquid
autoignition temp.
523 °F
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Chrna1(11435)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Blocks T-type Ca2+ channels
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
187.7 °F
Flash Point (°C)
86.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter