주요 문서
GF50979774
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
200mm rod, 25mm diameter
동의어(들):
CY267940
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 509-797-74
길이 × 직경
200 mm × 25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)