About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
스톱콕 크기
8
마개 크기
38
제조업체/상표
Corning 6400-4L
본체 O.D.
206 mm
스템 O.D. × 길이
14 mm × 65 mm , below stopcock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)