About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.29
Beilstein:
3728288
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
Ion-Pair reagent
Quality Level
분석
≥99%
mp
263-267 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)