화학기상증착법
화학기상증착법(CVD)은 화학반응의 증기 단계 동안 기판 표면에 고체 소재의 필름을 상피에 축적시키는 방법입니다. 박막 증착이라고도 하는 CVD는 반도체, 실리콘 웨이퍼 전처리, 인쇄 가능한 태양 전지와 같은 전자 제품, 광전자공학, 촉매 작용, 에너지 애플리케이션에 널리 사용됩니다.
CVD 기술은 필름 성장을 지원하는 다용도적이고 신속한 방법으로, 복잡하거나 윤곽이 있는 표면에서도 균일한 두께와 제어 다공성을 가진 순수 코팅을 생성할 수 있습니다. 또한 패턴이 있는 기판에서 넓은 영역 및 선택적 CVD가 가능합니다. CVD는 금속(예: 실리콘, 텅스텐), 탄소(예: 그래핀, 다이아몬드), 비소화물, 탄화물, 질화물, 산화물, 전이 금속 이할코겐화물(TMDC)과 같은 2차원(2D) 소재 또는 박막의 상향식 합성을 위한 확장이 가능하고 비용 효율적인 성장 방법입니다. 질서 정연한 박막을 합성하려면 순도가 높은 금속 전구체(유기금속, 할로겐화물, 알킬, 알콕사이드, 케톤산염)가 필요합니다.
관련 기술 문서
- atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
- Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
- The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
- The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
- Some of the most innovative uses for atomic layer deposition (ALD) include synthesis of novel structures, area-selective deposition of materials, low-temperature ALD deposition, and temperature-sensitive subtrates.
- 모두 보기 (14)
더 많은 문서 찾기
층 구성 및 형태는 CVD 공정의 선택된 전구체와 기판, 온도, 챔버 압력, 캐리어 가스 유량, 소스 재료의 양과 비율, 소스-기판 거리에 따라 달라집니다. CVD의 하위 클래스인 원자층 증착법(ALD)은 기판에서 전구체의 순차적이고 자체 제한적인 반응을 통해 박막 증착을 더욱 제어할 수 있습니다.