Histology / Histopathology
임상진단에서의 조직학
조직학은 생물학과 의학의 한 분야이며 조직 구조, 기능 및 질병 상태를 설명합니다. 조직학의 기본 기법은 다양한 화학적 염색을 사용하여 단일세포 유기체, 식물, 진균, 동물에 이르는 조직 시료를 검사하며, 독특한 표적을 위해 최적화되었습니다. 조직병리학은 조직학적 방법의 임상적 애플리케이션을 포함하며 암 및 다기관 질환과 같은 다양한 의료 상태의 진단 및 예후적 분석을 위해 질환성 세포 및 조직을 검사합니다. 박테리아, 진균 및 기생충과 같은 병원체를 식별하고 일부 중금속과 기타 독소의 존재를 표시하도록 또한 이용됩니다.
관련 기술 문서
- Article discussing fatty tissue fixation using microwave technology in hematology and histology research.
- Combined UCHL-1/PASH Staining in the Diagnosis of Renal Transplant Rejection article.
- Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
- Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.
- Differential centrifugation and density gradient centrifugation are two types of centrifugal techniques for separating particles.CsCl gradient centrifugation, or Caesium chloride centrifugation is used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
- 모두 보기 (5)
관련 프로토콜
- Learn how to properly clean your laboratory glassware to improve your lab technique and insure high quality results. The most carefully executed piece of work may give an erroneous result if dirty glassware is used.
- Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
- Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
- Alcian Blue - H&E - Metanil Yellow Stain for Diagnosing Barrett's Esophagus. Barrett's esophagus is a condition that can lead to adenocarcinoma.
- This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
- 모두 보기 (7)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
오늘날의 연구 및 의학에서 항체 면역표지 기술의 사용 증가에 불구하고, 임상진단은 일반, 감별 및 특수로 분류되는 양호하게 확립된 염색과 염료를 기반으로 하는 분석에 중점적으로 의존하고 있습니다. H&E과 같은 일반 염색은 편재성(ubiquitous) 배경 염색으로 사용됩니다. 염색 감별은 해부학적 세부사항을 더욱 나타내도록 염색과 대조 염색의 조합을 사용합니다. 특수 염색은 밀접하게 관련된 세포 유형이 감별될 필요가 있는 좀 더 세부적인 분석에 사용됩니다. 일부 표준 프로토콜은 100년 이상되었지만, 조직학적 염색은 역동적이며 진보하는 분야입니다.
조직병리학 염색
수많은 염색 기술은 조직 절편을 분석하기 위해 경험적 방법으로 초기에 개발되었습니다. 가장 특이적인 염색 혼합물은 세포핵, 세포질, 세포 내외 구성물의 염색과 인식을 위해 개발되었습니다.
H&E 및 푹신(Fuchsin) 염색과 같은 전통적인 기법은 대부분의 진단(90-95%)에 적절하지만, 일부 진단은 추가적인 감별 염색법이 필요합니다. 이러한 특수 방법(예, Wright-Giemsa, Schiff 염색)은 추가적인 형태학적 기준 및 기능적 성질의 진화를 가능하게 하여, 긍극적으로 최종 진단을 신뢰할 수 있도록 합니다. 추가적인 기법은 면역조직화학 방법, DNA 부합화, 형광 제자리(in situ) 부합화, PCR 및 유동 세포분석법을 포함하는 조직병리학 분석을 확대하도록 오늘날 사용됩니다.
표준화된 조직학적 염색의 중요성
진단학적 세포학, 조직학 및 면역조직화학은 세포 구조 또는 병리학적 상태를 나타내는 핵심 세포 및/또는 조직 화학적 구조에 결합하는 염료, 염색 또는 면역 프로브에 의존합니다. 따라서, 조직 구조 보존과 투과성은 일관되고 신뢰할 수 있는 염색을 위해 필수적입니다. 염색 효율성은 조직 고정 유형 및 시간, 조직 두께, 온도 그리고 표적 접근성에 영향을 받을 수 있습니다. 조직병리학 실험실은 인공물, 높은 배경 및 위양성을 최소화하기 위한 조심스러운 시약 관리를 동반하는 표준화된 고정법 및 염색 프로토콜을 일반적으로 활용합니다. 또한, 후속 염색, 면역입증(immunoprobing) 또는 분자 기법에 의한 조직 분석은 확립된 프로토콜과 함께 초기 보전 및 시료 취급에 의존합니다.