Merck
ホームタンパク質プルダウンアッセイProtein G・Protein Aの各種IgGへの結合
Protein G・Protein Aの各種IgGへの結合
Affinity Chromatography Vol. 1:Antibodies, GE Healthcare, 2016より抜粋
Protein GおよびProtein AはポリクローナルおよびモノクローナルIgG型抗体のFc領域に対して親和性が高く、これを利用してIgG、Fc領域を含むIgGフラグメント、およびIgGサブクラスを精製します。
Protein GおよびProtein AはそれぞれG群溶血性連鎖球菌および黄色ブドウ球菌の細菌由来タンパク質です。セファロースと結合したProtein GおよびProtein Aは、抗体を日常的に精製するのに非常に便利で使いやすいクロマトグラフィー担体となります。たとえば、モノクローナルIgG型抗体の精製、ポリクローナルIgGやそのサブクラスの精製、IgG免疫複合体および融合タンパク質の吸着・精製などです。IgGサブクラスは細胞培養上清、血清、および腹水から単離できます。
表1ではProtein GおよびProtein Aの各種免疫グロブリンへの結合力を比較しています。本表のデータはさまざまな文献から集めたものです。Protein GまたはProtein Aのみで結合力の試験を行っており、Protein GまたはProtein Aの精製担体への結合の挙動を予測するための目安として利用できます。ただし、アフィニティ基質にProtein GやProtein Aが結合した場合は、精製担体との相互作用が変わる可能性があります。たとえば、ラットIgG1はProtein Gセファロースに結合しますが、Protein Aセファロースには結合しません。
Fc領域への特異性の違いを利用して未処理のサンプルまたは仔ウシ血清添加培地から1ステップで精製する場合、宿主IgGも同時に精製してしまい、微量ながら血清タンパク質を結合する可能性もあります。IgGの微量混入を防ぐには、たとえばNHS活性化セファロースを結合した抗宿主IgG抗体を用いた免疫特異的アフィニティ、Capto™ adhereなどを用いたイオン交換クロマトグラフィー(IEX)、または疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC、6章)など、別手法をご検討ください。
* HiTrap IgM精製HPカラムで精製
 HiTrap IgY精製HPカラムで精製
++++=強い結合
++=中程度の結合
—=弱い結合または結合しない