Safe Drinking Water Act(安全飲料水法)
安全飲料水法は、第一種飲料水規制を対象にしています。ここでの飲料水とは、工場や流通ラインから供給される完成品の飲料水を意味します。しかし、安全飲料水法は、原水の地下水源と飲料原水の地表水源もカバーしています。
Clean Water Act(水質浄化法)
水質浄化法は、廃水分析を対象にしています。しかし、廃水だけではありません。水質浄化法は、雨水や、河川、湖沼、渓流のような表層淡水もカバーしています。また、管理されている港湾、河口や海岸の海水も、水質浄化法によってカバーされています。
安全飲料水法と水質浄化法のための書面
メルクは、水質浄化法と安全飲料水法の両方の試験のために、米国の環境ラボの試験ニーズをサポートする製品ポートフォリオを拡大し続けています。 この製品拡大の主要な要素に、目的の分析対象物に使用される分光測光試験キットの検証と報告があります。このページには、適切な品質管理と製品適合性を監査員に認めてもらうためにラボが必要とする、すべての文書と報告が含まれています。
過去には、米国EPAによって製品に承認書が発行されることがありました。 米国EPAでの政策変更のために、承認書はもはや提供されず、代わりに販売会社とラボが適切な同等性の文書を提出しなければなりません。メルクは、同等性の文書化が必要な製品については、コンプライアンスの証明書、単一のラボでの検証、ラボに有用なチェックリストを、Richard Redingの2007年EPAメモに記載されているガイドラインに準拠させるために提供してきました。
メルクは、製品レポートが入手可能になった時点で、引き続きこのページでレポートを追加・拡張していきます。詳しい情報が必要な特定の製品がある場合は、お問い合わせください。
承認/同等性の書面
以下の測定パラメーターについて用意しています:
- アンモニア(アンモニウム)
- 塩素
- クロム酸(六価クロム)
- COD
- シアン化物(北米では使用不可)
- 硝酸
- 亜硝酸
- リン酸
- 硫酸
さらに情報提供できるよう取り組んでいきます。
Spectroquant®テストキットの米国EPA文書
* 安全飲料水法は水質浄化法40 CFRパート136の方法を使用しています。ドイツ、ダルムシュタットを本拠地とするMerck KGaAの同等性文書は、テストキットの添付文書に記載されているすべてのパックサイズ、セル、および引用単位をカバーしています。