Merck
ラテラルフローメンブレン
Hi-Flow™ Plusメンブレンは、診断検査およびキットに最適なメンブレンであり、優れた一貫性と性能を提供します。Hi-Flow™ Plusメンブレンは、ラテラルフローアッセイ用に独自に最適化され、市販されている他のラテラルフローメンブレンと比較して厳格な仕様で製造されており、表面品質は非常に優れています。また、一貫した結果、安定したロット間性能、一定の検査時間、および明確なキャプチャー/テストラインをもたらし、非特異的なバックグラウンドシグナルが最小限になるよう特別に設計されています。Hi-Flow™ Plusメンブレンは、すべてのラテラルフローテストタイプに適しており、いくつかの利便性の高い速度とフォーマットでご用意しています。
迅速ラテラルフローアッセイ用テストストリップの断面模式図
ラテラルフローテストに適した原材料の選択
メンブレンは、ラテラルフローテストストリップに用いられる材料の中で最も重要なもののひとつです。メンブレンの物理的および化学的特性は、そのキャピラリーフロー特性に影響を及ぼします。さらに、キャピラリーフロー特性は、試薬の沈着、アッセイの感度、アッセイの特異性、およびテストラインの一貫性に影響を与えます。メンブレンのその他の物理的特性は、テストストリップ完成品への組み込みに影響を及ぼします。詳細については、ラテラルフローメンブレンをご覧ください。ここでは、ラテラルフローテストストリップの設計の重要な側面、特に使用される素材、ならびに試薬および製造工程への組み込みについて詳しく説明しています。これらの原理を理解することで、迅速ラテラルフローテストアッセイ開発の枠組みが得られます。
Hi-Flow™ Plusメンブレンの速度
サンプル素材がメンブレンストリップに沿って移動する速度は、メンブレンのキャピラリーフロー速度に関連しています。さらに、速度とメンブレンの感度の間には直接的な相関関係があります。これらの要件を理解することで、お客様のアプリケーションに最適なメンブレンを選択できます。例えば、速度が重要であり、サンプルが大量にあって、高い感度が要求されない検査には、フロー速度が速いHi-Flow™ Plus 75メンブレンを推奨します。速度がそれほど重要ではなく、サンプルの量が限られている場合や高感度を要する検査には、フロー速度が遅いHi-Flow™ Plus 180メンブレンを推奨します。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hi-Flow™ Plusメンブレンのフォーマット
ラテラルフローアッセイ用Hi-Flow™ Plusメンブレンのフォーマット
Hi-Flow™ Plusメンブレンは、評価用のサンプルシートやスリットロールから製造用に必要な幅でスリットを入れたバルクマスターロールまで、いくつかのフォーマットで用意しています。これらのメンブレンは、個々のアッセイの要件によって、さまざまなバッキングオプション付きで提供できます。組立て済みのメンブレンカードもあり、迅速な診断用キットおよびテストの開発または作成のために手作業でカードを組み立てる必要がなくなります。お客様にとって効率的で利便性の高い選択肢を提供しています。
Hi-Flow™ Plusバラエティサンプルシートパック
便利なサンプルパックでは、Hi-Flow™ Plusメンブレン製品からさまざまなシートを提供しています。ラテラルフローテスト開発プロジェクトの初期段階におけるメンブレンの選定および評価目的に適しています。
Hi-Flow™ Plusサンプルシートパック
Hi-Flow™ Plusサンプルシートパック
サンプルパックは、Hi-Flow™ Plusメンブレン5枚入りで初期段階のラテラルフローテスト開発に適しています。
ラテラルフローアッセイ用Hi-Flow™ Plusサンプルスリットロール
Hi-Flow™ Plusサンプルスリットロール
Hi-Flow™ Plusメンブレンの個別サンプルスリットロールは、テスト設計が確立し、スケールアップ試験やプロセス最適化が開始される、ラテラルフローテスト開発の後期に有用です。
ラテラルフローアッセイ製造用Hi-Flow™ Plusメンブレンマスターロール
製造用Hi-Flow™ Plusメンブレン
製造スケール用のHi-Flow™ Plusメンブレンは、便利なパックフォーマットでオンラインでご購入いただけます。
幅20mmのHi-Flow™ Plusスリットロールは、さまざまなキャピラリーフロースピードと2種類のバッキングオプションについて14本入りパックで用意しています。
幅25mmのHi-Flow™ Plusスリットロールは、さまざまなキャピラリーフロースピードと2種類のバッキングオプションについて11本入りパックで用意しています。
すぐに出荷が可能で、同じように優れた一貫性と高性能メンブレンを、お待ちいただくことなくすぐにお届けすることができます。
製造用Hi-Flow™ Plusメンブレン
Loading
標準的(20 mmおよび25 mm)またはカスタムのスリット幅でのHi-Flow™ Plusメンブレンを、マスターロールとしてオフラインでご注文いただくことも可能です。各マスターロールは幅30.5 cm、長さ100 mです。使いやすいように、マスターロールは出荷前にすぐに使用できる複数のスリットロールに切断されています。マスターロールのご注文ごとに受け取るスリットロールの数は、必要なスリットロールの幅に対応しています。一例として、スリット幅18 mmのマスターロールを1本注文いただくと、スリットロールは16本となります。
ご希望のメンブレンのカタログ番号とスリット幅については、営業担当またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
ラテラルフローアッセイ用Hi-Flow™ Plusメンブレンカード
Hi-Flow™ Plusメンブレンカード
Hi-Flow™ Plusメンブレンカードは、使いやすい部分組立品であるため、時間とリソースをカードの組み立てに割く必要がなく、製造デザインプロセスおよび製造の手間が少なくなり、簡素化されます。高品質Hi-Flow™ Plusメンブレンを利用すると、これらのカードは非常に正確に組み立てられ、お客様の検査で一貫した性能を発揮します。
Hi-Flow™ Plusメンブレンカードの寸法
標準的なHi-Flow™ Plusメンブレンカードの寸法
注記:メンブレンカードの寸法のカスタマイズも対応可能
ラテラルフローアッセイ用SureWick®パッド素材
SureWick®パッド素材は、ラテラルフローアッセイのサンプルパッド、吸収パッドおよびコンジュゲートパッドとして用いられます。100%純粋なセルロース繊維製のサンプルおよび吸収パッドには、アッセイ性能に干渉する結合剤または接着剤は含まれていません。グラスファイバー製のコンジュゲートパッドの溶出物レベルは低く、優れた一貫性を示します。
これらの製品は、お客様独自のアプリケーションに適合するよう、さまざまな寸法および形式(シート、ストリップおよびロール)で提供しています。一般的なサイズを在庫品として取り揃えており、お客様のデバイスおよび製造プロセスの寸法要件を満たすよう、これらの製品をカスタマイズすることが可能です。
Hi-Flow™ PlusメンブレンおよびSureWick®コンジュゲート、サンプルおよび吸収パッドにより、お客様のラテラルフローアッセイに適したソリューションを提供します。
ラテラルフローアッセイ開発サービス
必要な時、IVDアッセイ開発の迅速かつ専門的なサポートを受けられます。このサービスでは、LFAの開発・最適化のため、専門家によるガイダンスとグローバルなラボサポートを、どの段階でも迅速にご利用いただけます。
メルクの新アッセイ開発サービスには下記の特長があります。
  • 最新設備を備えた専用ラボ
  • 世界各所のラボとスタッフたちによる迅速な対応
  • ラテラルフローアッセイ開発の細部までサポートできる特別トレーニングを受けたスタッフ
  • アッセイ最適化に関する幅広く包括的な知識
  • 診断薬原料や主要部品の開発・製造における長い歴史