Merck
幹細胞マーカーおよび抗体
胚性幹細胞(ES細胞)
胚性幹細胞(ES細胞)は、胚盤胞の内部細胞塊における発生初期に認められ、自己再生と潜在力のいずれの特性も有しています。胚性幹細胞は多能性細胞です。つまり、その細胞は多数の細胞型を生じさせることができます。多能性胚性幹細胞は、OCT4、SOX2およびNANOGなどの多数の多能性マーカーの発現により確認されます。これらの転写因子は、分化に導く遺伝子を抑制して、細胞の多能性を維持させます。
nanog-amab-human
図1A.
nanog-amab
図1B.
nanog-amab-ntera
図1C.
図1(A、B、C)。NANOGタンパク質は通常、初期胚発生時に発現し、正常な成体組織には認められません。NANOGの過剰発現は精巣の胚性がん(A)で認められ、モノクローナル抗NANOG(AMAb91393)を使用したIHC染色(B)で示されます。抗NANOG抗体AMAb91393もNTERA-2細胞で核陽性を示し、WBで予測されるサイズのバンドを示します(C)。NTERA-2細胞は、多能性ヒト胚性がん細胞株であり、初期胚細胞と同様の生化学的特性および発生特性を示します。
胚性幹細胞は胚発生時に分化して、外胚葉、内胚葉、中胚葉という3胚葉を生じさせ、それらから、最終的に全組織や器官が形成されます。例えば、外胚葉背側は神経外胚葉へと分化し、その後、神経胚形成を経て大脳化へと進み、最終的に中枢神経系へと発達します。神経幹細胞は、ニューロン形成過程において神経細胞、アストロサイト(星状膠細胞)、およびオリゴデンドロサイト(乏突起膠細胞)などの多様な神経細胞型を生成させる多能性細胞です。
sox2-embryo
図2A.
sox2-mouse
図2B.
図2(A、B)。SOX2は、胚発生時には持続的に発現しており、最初に着床前胚の胚盤葉上層に、その後は主として原腸陥入後の中枢神経系にみられます。モノクローナル抗SOX2(AMAb91307)を用いたIHC染色では、マウス胚の発生中の眼(A)および神経管(B)で核陽性が認められます。
成体幹細胞
成体(または体性)幹細胞は、出生後の生物のさまざまな組織で認められます。成体幹細胞は、分化する細胞型(多分化能)が限定されており、起源となる組織の典型的細胞のみを生成します。前駆細胞とともに、そのような細胞は成体組織における正常な細胞のターンオーバーに関与し、修復系として機能すると考えられます。
IHCマウス胚
図3A.
成体ラット網膜
図3B.
HEK-293細胞のICC-IF染色
図3C.
図3(A、B、C)。PAX6は、眼の発生全般において重要な転写因子です。 モノクローナル抗PAX6(AMAb91372)を用いたIHC染色では、マウス胚の発生中の眼(A)および成体ラット網膜(B)に陽性が認められます。HEK-293細胞のICC-IF染色では、核における免疫反応性が認められます(C)。
細胞表面多能性マーカー
Loading
転写因子マーカー
Loading
人工多能性幹細胞(iPS細胞)マーカー
Loading
生殖細胞マーカー(分化マーカー)
Loading
外胚葉および内胚葉マーカー
Loading
研究目的での使用に限定されます。診断の用途では使用できません。
製品仕様に特に記載のない限り、抗体製品はすべて研究用途のみで販売しており、それ以外の目的(商用利用、診断用途、治療用途など、ただしこれらに限定されない)では使用できません。私たちのバリデーションプロセスは研究用途にのみ該当し、抗体がここに記載したような未承認の用途に使用可能であることを確認または保証するものではありません。