Millicup™-FLEXディスポーザブル吸引ろ過ユニットによる保持液のろ過
従来のガラス製吸引ろ過システムに代わるディスポーザブルのMillicup™-FLEXろ過ユニットにより、時間を節約できます。フィルターユニットは、完全にリサイクル可能なポリプロピレン製ファネルと、大半のろ過用途に適したリサイクル可能なリブ付きメンブレン支持環で構成されています。その独自の構造により、ガラス製を上回る流量が可能になります。Millicup™-FLEXユニットは、幅広い化学薬品や移動相溶媒と互換性があり、広範囲の温度とpHを含むさまざまな条件下で使用できます。
吸引ろ過は、粒子汚染分析や汚染モニタリングの方法として一般的に使用されています。メンブレンに捕捉された粒子状物質の検出に依存する重量分析や顕微鏡検査、X線回折(XRD)などの濃縮手法には、平坦で剛性のあるメンブレン支持体が必要です。メルクの47 mmステンレス製フィルターサポートスクリーンは、Millicup™-FLEXフィルターユニットで使用できるそのような基盤となります。
Millicup™-FLEXろ過ユニットを使用した保持液のろ過方法
フィルターサポートスクリーンを使用するには、手順に従ってMillicup™-FLEXろ過システムを組み立てます。
- メンブレンフィルターをセットする前に、フィルターサポートスクリーンをMillicup™-FLEX支持環の中央に配置します。
- スクリーンの上にメンブレンフィルターを置き、ファネルをはめ込みます。
- ろ過後、フィルター用ピンセットでフィルターを慎重に取り外し、分析方法または標準操作手順(SOP)に従って操作を続行します。
捕捉された粒子状物質の分析方法
Millicup™-FLEXユニットとフィルターサポートスクリーンは、以下の方法に加え、捕捉された粒子状物質の分析を必要とする同様の方法で使用できます。
NIOSH 7602石英47 mm、粒子はIR用に捕捉
- ステップ4.b、Millicup™-FLEXフィルターユニットと、孔径0.5 µm、47 mm PVCフィルターを備えたフィルターサポートスクリーンを使用して、37 mm PVCサンプル回収フィルターをすすぎ、粒子を回収します。
OSHA ID 191アスベスト
- ステップ3.3.c、Millicup™-FLEXフィルターユニットと、タール処理済み銀メンブレンを備えたフィルターサポートスクリーンを使用して、(THF中に)溶解した有機マトリックスからサンプルをろ過し、分析用のアスベスト物質を回収します。
- ステップ3.3.d、Millicup™-FLEXフィルターユニットと、タール処理済み銀メンブレンを備えたフィルターサポートスクリーンを使用して、(0.1 M HCl中に)溶解した炭素干渉物質からサンプルをろ過し、分析用のアスベスト物質を回収します。
ASTM D2274:溜出燃料油の酸化安定性の標準試験方法(加速法)
- ステップ4.1、Millicup™-FLEXフィルターユニットと、47 mm(孔径0.8 µm)の界面活性剤フリーセルロースエステルメンブレンを備えたフィルターサポートスクリーンを使用して、燃料サンプルをろ過し、ろ過可能な不溶性物質を回収します。
汚染モニタリングのその他の方法
多くの調整方法では、47 mmメンブレンフィルターを標準的なガラス製吸引ろ過装置で採用しています。Millicup™-FLEXユニットは、47 mmホウケイ酸ガラス製フィルター支持体とガラス製ファネルを必要とするほとんどのプロトコル、およびステンレススチール製スクリーン支持体に言及している一部のプロトコルにおいて、これらの構成の代替として使用できます。以下の方法では、分析前のサンプル調製ステップの際に一般的なろ過が必要となります。同様の方法を用いる場合は、Millicup™-FLEXフィルターユニットを使用する前に、必ずフィルターコンポーネントの化学的互換性をご参照ください。
EPA 3200:マイクロ波アシスト化合物抽出、SPE、またはSSEによる水銀種の分別と定量化:
- ステップ11.2.1.4、Millicup™-FLEXフィルターユニットと0.22 µmガラス繊維フィルターを使用して、サンプル抽出物をろ過します
- ステップ11.4.1、Millicup™-FLEXフィルターユニットを使用して、15 gの綿繊維をすすぎ、pHを中和します
- ステップ11.4.4、Millicup™-FLEXフィルターユニットと1.0 µmフィルターを使用して、1.0 µmよりも大きい粒子を抽出物から捕捉してすすぎます
- ステップ11.6.3、オプションのろ過ステップでMillicup™-FLEXフィルターユニットを使用し、沈殿している可能性のある物質を除去します
ASTM D4382:水中バリウムの標準試験方法、AASグラファイト炉
- ステップ10.3、Millicup™-FLEXフィルターユニットと0.45 µmフィルターを使用して、分析前にサンプルを事前にろ過しておきます
ASTM D4130:汽水、海水、および塩水における硫酸イオンの標準試験方法
- ステップ11.1、Millicup™-FLEXフィルターユニットと0.45 µmメンブレンフィルターを使用して、サンプルから核形成粒子を除去します
Millicup™-FLEXディスポーザブル吸引ろ過ユニット:
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?