Merck
ホームDNA・RNAの精製DNaseフリーRNaseプロトコル
DNaseフリーRNaseプロトコル
製品番号11119915001
プロトコル
RNase分解の条件
0.1 mU DNaseフリーRNaseは、反応量50 μLのPCRグレード水中で1 μg RNAを分解します(30分、37℃)。DNaseフリーRNaseのタンパク質濃度は0.5 μg/μLです。本酵素の比活性度は30 U/mgであり、1.5 mU/μLに相当します。RNase1μLは15 μg RNAを30分で完全に分解するのに十分です。生物サンプル中のRNAの正確な濃度は定かでなく、通常は定量的なRNA分解が求められるため、過剰量のRNaseが推奨されます。
RNaseは特定の反応バッファーを必要としません。純水およびTrisまたはNaCl存在下で活性を示します。
サンプルからRNAを除去するため、DNaseフリーRNaseを添加し、+15~+25℃または37℃のいずれかでインキュベートします。
例えば、0.5 μLのRNaseを106 cells由来の核酸に添加し、+15~+ 25 ℃または+37℃でインキュベートします。107 cells由来の核酸には、1.5 μLのRNaseを添加し、30分間 + 37℃でインキュベートします。108 cells由来の核酸には、16 μ LのRNaseを添加し、30分間 + 37℃でインキュベートします。