MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイとは?
Luminex®マルチプレックスアッセイテクノロジーの概要
研究によって多くのバイオマーカーの重要な役割が明らかになるにつれて、高品質のアッセイと安定した性能を得るために、信頼できるパートナーが必要とされています。MILLIPLEX®マルチプレックスイムノアッセイは、Luminex® xMAP®マルチプレックスアッセイテクノロジーに基づくマルチプレックスバイオマーカーアッセイの最大のポートフォリオです。一貫した高品質の結果を提供することで、研究者が時間、労力、コストを削減しながら最善の仕事ができるようサポートします。これらのアッセイの利点と免疫学、がん、獣医学、代謝/内分泌学などの研究の発展にどのように活用されているかをご覧ください。
- マルチプレックスアッセイとは?
- MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイとその原理
- Luminex®検出システムの原理
- MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイを選択する理由
- MILLIPLEX®マルチプレックスワークフロー
- 研究分野
- MILLIPLEX®アッセイのヒントとコツ
- 関連ウェビナー
- MILLIPLEX®アッセイを使用した文献
マルチプレックスアッセイとは?
マルチプレックスアッセイは、複数のアナライトの測定を1つのパネルにまとめたアッセイです。これらのアッセイは、ELISA(酵素結合免疫吸着検査法)などの1種類のアナライトを測定する分析法と比較して、ワークフローを改善することでサンプルの量と時間を節約できることから、人気が高まりました。
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイとその原理
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイは、独自のLuminex® xMAP®ビーズを用いたマルチプレックスアッセイプラットフォームを使用します。これらのマルチプレックスアッセイの原理は以下のとおりです。
- 各MagPlex™磁性ビーズは、2つの蛍光色素の500種類の比率の1つで蛍光によりコードされています。スペクトルが異なる各セットは、ビーズ領域と呼ばれ、励起波長635 nmで蛍光を発します。
- アナライト特異的キャプチャ抗体を特定のビーズ領域のビーズに結合させます。次に、ビーズの未結合部位をブロックします。
- ビーズをサンプルとインキュベートし、洗浄した後、ビオチン化二次抗体とインキュベートします。
- 未結合の二次抗体を洗浄し、ストレプトアビジン-フィコエリスリンを添加して、ビオチンに結合させ、「サンドイッチ」イムノアッセイを形成します。
- Luminex®システムは、個々のビーズをビーズ領域で検出するとともに、アナライトが存在することを示すストレプトアビジン-フィコエリスリン(SAPE)シグナル(励起波長525 nm)を検出します。
図1に、これらのアッセイの原理の図を示します。
図1.Luminex®テクノロジーに基づくMILLIPPLEX®マルチプレックスアッセイフォーマット
Luminex®検出システムの原理
Luminex®マルチプレックスプラットフォームには、xMAP®INTELLIFLEX、Luminex® 200™、FLEXMAP3D™など、さまざまな検出システムがあります。これらのLuminex®システムは、ビーズがシース液中を流れてセルを通過する際に、ビーズ領域を同定する赤色レーザー(635 nm)と、結合したアナライトの「サンドウィッチ」を定量する緑色レーザー(525 nm)を用いる、フローサイトメトリーベースのシステムを使用しています。システムには、レーザー、光学系、流体工学、高速デジタルシグナル処理など、xMAP®の主要な検出コンポーネントが統合されています。
個々のマイクロビーズは「ビーズ領域」によって識別され、そのバイオアッセイの結果は蛍光レポーターシグナルに基づいて定量されます。Luminex®のデータ取得ソフトウェアとBelysa® Immunoassay Curve Fitting softwareの高度な解析機能を組み合わせ、すべてのLuminex®システムでデータの取得と解析をシームレスに統合します。Belysa® Immunoassay Curve Fitting softwareは、ほとんどのデータ取得パッケージにはない高度な機能を備えています。自動カーブフィッティング機能、データハイジーン規則、容易なデータ可視化およびスタンダードカーブの比較ツールが例として挙げられ、すべてのデータをさまざまなファイル形式でエクスポートできます。
マルチプレックスビーズをサンプルに添加することにより、各サンプルから複数のアッセイ結果を得ることができます。オープンアーキテクチャーのxMAP®テクノロジーにより、多くの種類のバイオアッセイをマルチプレックス測定できるため、従来の方法に比べて時間、労力、コストを削減できます。
Luminex®マルチプレックスプラットフォームの比較のページをご覧いただき、お客様の研究に適したプラットフォームをお探しください。
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイを選択する理由
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイには、複数のアナライトを同時に検出するために必要なすべての構成品と試薬が含まれており、多くの研究分野において、広範なキット、アナライト、動物種の製品を取り揃えています。以下のようなものがあります。
- 130種類を超える血中可溶性タンパク質キット
- 500種類を超える血中アナライト(異なる動物種は数えない)
- 25種類を超える細胞シグナル伝達タンパク質のプレミックスマルチプレックスキットおよびシングルプレックスキット
- 120種類を超える細胞シグナル伝達アナライト
- ヒト、実験動物、コンパニオンアニマル、農業用動物を含む多数の動物種
- 96および384ウェルフォーマット
マルチプレックスアッセイの利点は、時間、コスト、試薬、サンプルの節約など、無限です。この幅広いポートフォリオによって、次のことが可能になります。
- 必要なアナライトに対するアッセイを見つける
- 1つのベンダーからアッセイを購入することで、より一貫性を高める
- 現在と将来のニーズを満たす柔軟性を維持する
- 動物モデルを用いた前臨床試験およびヒトサンプルを用いたトランスレーショナル研究において、1つのテクノロジーでバイオマーカーを定量する
- 1つのテクノロジーを複数の研究分野で使用する
さらに詳しいMILLIPLEX®マルチプレックスイムノアッセイの利点については、こちらの動画をご覧ください。
すべてのキットにおける品質
何よりもMILLIPLE®アッセイはその品質が際立っています。キットの開発・検証から製造・品質管理に至るまで徹底追及したキットの品質によって、研究者は一貫した信頼性の高い結果を得ることができます。プロトコルに記載されたアッセイの仕様に加えて、私たちはキットの開発・検証プロセスにおいて、他の性能基準(交差反応性、希釈直線性、キット安定性、サンプル検出性およびサンプル安定性など)も評価しています。アッセイ性能とワークフローを念頭に置いてプロトコルを作成し、必要な情報を容易に見つけられるようにしています。これらのキットが備える品質に関する詳細については、高い品質を備えたMILLIPLEX®マルチプレックスキットのページをご覧ください。
マルチプレックスアッセイカスタムサービス
市販のマルチプレックスキットの中には、お客様の研究に必要なものがすべて揃っていないものもあるかと思います。これに対応するため、私たちはMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイのカスタムサービスも提供しています。
私たちのカスタムアッセイ開発サービスは以下をサポートします。
- 新規アナライトの開発
- 新規アナライトと既存アナライトを組み合わせてマルチプレックス
- 2つ以上のパネルのアナライトを1つのカスタムパネルにまとめる
- お客様のサンプルでアッセイをデザイン・検証
- ロット間の再現性を確保するためのキットのブリッジング
MILLIPLEX®マルチプレックスワークフロー
MILLIPPLEX®アッセイは、Luminex®マルチプレックスアッセイプラットフォームとシームレスに連携するため、測定と解析が容易にできます。また、Biotek™プレートウォッシャーなど、マルチプレックスワークフローを強化するための周辺機器も提供しています。
MILLIPPLEX®キットには、Luminex®システムで測定するために必要なすべての試薬が含まれています。サンプルと水を用意するだけで測定できます。
- 選択可能なキャプチャ抗体磁性ビーズ溶液
- 簡単に溶解して連続希釈液を調製できる、プレミックスのスタンダードカクテル
- アッセイ性能を評価するための2種類のプレミックスのクオリティーコントロールカクテル(QC)
- パネル内で一貫したアナライトプロファイルが得られるようにデザインされたプレミックスの検出抗体カクテル
- 最適濃度に希釈済みのストレプトアビジン-フィコエリスリン(SAPE)
- 血清または血漿サンプルで検証済みのキットには、本来のサンプル環境を模倣するために、最適化されたSerum Matrixが含まれています。
- アッセイにおいて抗体への非特異的結合を軽減させるための独自のブロッキング試薬を含むBead diluent
- キットに最適化された10X Wash BufferおよびAssay Buffer
- 96ウェルまたは384ウェルプレート(アッセイフォーマットによる)と2枚のプレートシーラー
注記:MILLIPLEX®細胞シグナル伝達キットは、細胞ライセートサンプルの使用に対応するための別のフォーマットがあります。
注記:MILLIPLEX®抗体検出キットには、血清および血漿サンプル中の抗体を測定するための別のフォーマットがあります。
研究分野
マルチプレックスイムノアッセイは、疾患のメカニズムやプロセスについてより全体像を示すことができるため、さまざまな研究分野において非常に有用です。MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイは以下の研究分野において使用されています。
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。
免疫/炎症
- NPT1220-312, a TLR2/TLR9 Small Molecule Antagonist, Inhibits Pro-Inflammatory Signaling, Cytokine Release, and NLRP3 Inflammasome Activation.Habas A, Reddy Natala S, Bowden-Verhoek JK, Stocking EM, Price DL, Wrasidlo W, Bonhaus DW, Gill MB.2022.International Journal of Inflammation.2022:2337363. doi:10.1155/2022/2337363.
- CTLA4-Ig mediated immunosuppression favors immunotolerance and restores graft in mouse airway transplants.Khan MA, Shamma T, Altuhami A, Ahmed HA, Assiri AM, Broering DC.2022.Pharmacological Research.178:106147. doi:10.1016/j.phrs.2022.106147.
- Investigation of Cas9 antibodies in the human eye.Toral MA, Charlesworth CT, Ng B, Chemudupati T, Homma S, Nakauchi H, Bassuk AG, Porteus MH, Mahajan VB.2022.Nature Communications.13(1). doi:10.1038/s41467-022-28674-1.
- Fluctuations of aeroallergen-specific immunoglobulins and children's allergic profiles: Japan Environment & Children's Study of a pilot cohort.Irahara M, Yamamoto-Hanada K, Saito-Abe M, Sato M, Miyaji Y, Yang L, Mitsubuchi H, Oda M, Sanefuji M, Ohga S, et al. 2022 Feb 24.Allergology International. doi:10.1016/j.alit.2022.01.002.
- The Role of Synovial Membrane in the Development of a Potential In Vitro Model of Osteoarthritis.Harvanova D, Matejova J, Slovinska L, Lacko M, Gulova S, Fecskeova LK, Janockova J, Spakova T, Rosocha J. 2022.International Journal of Molecular Sciences.23(5):2475. doi:10.3390/ijms23052475.
- Fortilin interacts with TGF-β1 and prevents TGF-β receptor activation.Pinkaew D, Martinez-Hackert E, Jia W, King MD, Miao F, Enger NR, Silakit R, Ramana K, Chen S-Y, Fujise K. 2022.Communications Biology.5:157. doi:10.1038/s42003-022-03112-6.
- Microbial-driven preterm labour involves crosstalk between the innate and adaptive immune response.Chan D, Bennett PR, Lee YS, Kundu S, Teoh TG, Adan M, Ahmed S, Brown RG, David AL, Lewis HV, et al. 2022.Nature Communications.13(1):975. doi:10.1038/s41467-022-28620-1.
- Cytokines and chemokines multiplex analysis in patients with low disease activity rheumatoid arthritis.Skrzypkowska M, Stasiak M, Sakowska J, Chmiel J, Maciejewska A, Buciński A, Słomiński B, Trzonkowski P, Łuczkiewicz P. 2022.Rheumatology International.42(4):609–619. doi:10.1007/s00296-022-05103-6.
- Systemic inflammation and metabolic disturbances underlie inpatient mortality among ill children with severe malnutrition.Wen B, Njunge JM, Bourdon C, Gonzales GB, Gichuki BM, Lee D, Wishart DS, Ngari M, Chimwezi E, Thitiri J, et al. Science Advances.8(7):eabj6779. doi:10.1126/sciadv.abj6779.
- GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas.Majzner RG, Ramakrishna S, Yeom KW, Patel S, Chinnasamy H, Schultz LM, Richards RM, Jiang L, Barsan V, Mancusi R, et al. 2022.Nature.603(7903):934-941. doi:10.1038/s41586-022-04489-4.
- Allogeneic CD20-targeted γδ T cells exhibit innate and adaptive antitumor activities in preclinical B-cell lymphoma models.Nishimoto KP, Barca T, Azameera A, Makkouk A, Romero JM, Bai L, Brodey MM, Kennedy-Wilde J, Shao H, Papaioannou S, et al. 2022.Clinical & Translational Immunology.11(2):e1373. doi:10.1002/cti2.1373.
- Inhibition of tumor necrosis factor improves conventional steroid therapy for Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in a cohort of patients.Ao S, Gao X, Zhan J, Ai L, Li M, Su H, Tang X, Chu C, Han J, Wang F. 2022 Feb 2.Journal of the American Academy of Dermatology. doi:10.1016/j.jaad.2022.01.039.
- SERUM DETERMINATION OF MMP-2 AND MMP-9 ACCORDING TO THE PATTERN OF ALCOHOL CONSUMPTION AND IN ALCOHOLIC HEPATIC DISEASE.Hernandez-Barragan A, Martinez-Castillo M, Pérez-Hernández JL, la Tijera FH-D, Santana-Vargas D, Kershenobich D, Gutiérrez-Reyes G. 2022.Annals of Hepatology.27:100640. doi:10.1016/j.aohep.2021.100640.
- Plasma Small Extracellular Vesicles with Complement Alterations in GRN/C9orf72 and Sporadic Frontotemporal Lobar Degeneration.Bellini S, Saraceno C, Benussi L, Squitti R, Cimini S, Ricci M, Canafoglia L, Coppola C, Puoti G, Ferrari C, et al. 2022.Cells.11(3):488. doi:10.3390/cells11030488.
- Neutrophil extracellular traps and their histones promote Th17 cell differentiation directly via TLR2.Wilson AS, Randall KL, Pettitt JA, Ellyard JI, Blumenthal A, Enders A, Quah BJ, Bopp T, Parish CR, Brüstle A. 2022.Nature Communications.13:528. doi:10.1038/s41467-022-28172-4.
- M-CSF supports medullary erythropoiesis and erythroid iron demand following burn injury through its activity on homeostatic iron recycling.Noel JG, Ramser SW, Pitstick L, Bonamer JP, Mackenzie B, Seu KG, Kalfa TA, Cancelas JA, Gardner JC.2022.Scientific Reports.12:1235. doi:10.1038/s41598-022-05360-2.
- Complement activation prior to symptom onset in myeloperoxidase ANCA-associated vasculitis but not proteinase 3 ANCA associated vasculitis - A Swedish biobank study.Johansson L, Berglin E, Eriksson O, Mohammad A, Dahlqvist J, Rantapää-Dahlqvist S. 2022.Scandinavian Journal of Rheumatology.51(3):214–219. doi:10.1080/03009742.2021.1989814.
- Increased lacrimal inflammatory mediators in patients with keratoconus.Moura GS, Santos A, Cenedeze MA, Hiyane MI, Camara NOS, Barbosa de Sousa L, Augusto de Oliveira L. 2021.Molecular Vision.27:656–665.
- Effect of inactivated nature‐derived microbial composition on mouse immune system.González‐Rodríguez MI, Nurminen N, Kummola L, Laitinen OH, Oikarinen S, Parajuli A, Salomaa T, Mäkelä I, Roslund MI, Sinkkonen A, et al. 2021.Immunity, Inflammation and Disease.10(3):e579. doi:10.1002/iid3.579.
- Elevated plasma complement components in facioscapulohumeral dystrophy.Wong C-J, Wang L, Holers VM, Frazer-Abel A, van der Maarel SM, Tawil R, Statland JM, Tapscott SJ.2021 Dec 17.Human Molecular Genetics. doi:10.1093/hmg/ddab364.
- Chicory: Understanding the Effects and Effectors of This Functional Food.Pouille CL, Ouaza S, Roels E, Behra J, Tourret M, Molinié R, Fontaine J-X, Mathiron D, Gagneul D, Taminiau B, et al. 2022.Nutrients.14(5):957. doi:10.3390/nu14050957.
- Longitudinal analysis of urinary proteins in lupus nephritis – A pilot study.Carlsson E, Quist A, Davies JC, Midgley A, Smith EMD, Bruce IN, Beresford MW, Hedrich CM.2022.Clinical Immunology.236:108948. doi:10.1016/j.clim.2022.108948.
化粧品/パーソナルヘルス
- Effects of topical application of a tri-herb formula on inflammatory dry-skin condition in mice with oxazolone-induced atopic dermatitis.Wu XX, Siu WS, Wat CL, Chan CL, Koon CM, Li X, Cheng W, Ma H, Tsang MSM, Lam CW-K, et al. 2021.Phytomedicine.91:153691. doi:10.1016/j.phymed.2021.153691.
- In Vitro Cytotoxic Protective Effect of Alginate-Encapsulated Capsaicin Might Improve Skin Side Effects Associated with the Topical Application of Capsaicin.Hudita A, Galateanu B, Costache M, Negrei C, Ion R-M, Iancu L, Ginghina O. 2021.Molecules.26(5):1455. doi:10.3390/molecules26051455.
代謝/内分泌学
- Effect of the Consumption of Alcohol-Free Beers with Different Carbohydrate Composition on Postprandial Metabolic Response.Lamiquiz-Moneo I, Pérez-Calahorra S, Gracia-Rubio I, Cebollada A, Bea AM, Fumanal A, Ferrer-Mairal A, Prieto-Martín A, Sanz-Fernández ML, Cenarro A, et al. 2022.Nutrients.14(5):1046. doi:10.3390/nu14051046.
- Loss of SUMO-specific protease 2 causes isolated glucocorticoid deficiency by blocking adrenal cortex zonal transdifferentiation.Dufour D, Dumontet T, Sahut-Barnola I, Onzon M, Pussard E, Wilmouth J, Olabe J, Lucas C, Levasseur A, Soubeyrand-Damon C, et al. 2022 Feb 10. doi:10.1101/2022.02.08.479354.
- Apparent Absence of BMAL1-Dependent Skeletal Muscle–Kidney Cross Talk in Mice.Crislip GR, Wohlgemuth SE, Wolff CA, Gutierrez-Monreal MA, Douglas CM, Ebrahimi E, Cheng K-Y, Masten SH, Barral D, Bryant AJ, et al. 2022.Biomolecules.12(2):261. doi:10.3390/biom12020261.
- Pancreatic cancer-associated diabetes mellitus is characterized by reduced β-cell secretory capacity, rather than insulin resistance.Bao J, Liu D, Sun J, Su X, Cheng H, Qi L, Zhang Y, Lv Y, Ye Z, Yu X, et al. 2022.Diabetes Research and Clinical Practice.185:109223. doi:10.1016/j.diabres.2022.109223.
- Population-centric risk prediction modeling for gestational diabetes mellitus: A machine learning approach.Kumar M, Chen L, Tan K, Ang LT, Ho C, Wong G, Soh SE, Tan KH, Chan JKY, Godfrey KM, et al. 2022.Diabetes Research and Clinical Practice.185:109237. doi:10.1016/j.diabres.2022.109237.
- The IGFBP3/TMEM219 pathway regulates beta cell homeostasis.D'Addio F, Maestroni A, Assi E, Ben Nasr M, Amabile G, Usuelli V, Loretelli C, Bertuzzi F, Antonioli B, Cardarelli F, et al. 2022.Nature Communications.13(1). doi:10.1038/s41467-022-28360-2.
- Exercise training worsens cardiac performance in males but does not change ejection fraction and improves hypertrophy in females in a mouse model of metabolic syndrome.Tóth ME, Sárközy M, Szűcs G, Dukay B, Hajdu P, Zvara Á, Puskás LG, Szebeni GJ, Ruppert Z, Csonka C, et al. 2022.Biology of Sex Differences.13(1). doi:10.1186/s13293-022-00414-6.
- Cardiometabolic associations of circulating Lipocalin-2 in adults with varying degrees of adiposity and insulin resistance.Daoud MS, Hussain SD, Al-Daghri NM.2022.Archives of Biochemistry and Biophysics.717:109138. doi:10.1016/j.abb.2022.109138.
- Lipocalin, Resistin and Gut Microbiota-Derived Propionate Could Be Used to Predict Metabolic Bariatric Surgery Selected Outcomes.Auguet T, Lopez-Dupla M, Ramos J, Bertran L, Riesco D, Aguilar C, Ardévol A, Pinent M, Sabench F, Del Castillo D, et al. 2022.Processes.10(1):143. doi:10.3390/pr10010143.
- Pancreatic and gut hormone responses to mixed meal test in post-chronic pancreatitis diabetes mellitus.Qi L, Wei Q, Ni M, Liu D, Bao J, Lv Y, Xia H, Wang Q, Wang L, Su J, et al. 2022.Diabetes & Metabolism.48(3):101316. doi:10.1016/j.diabet.2021.101316.
- Thyroid hormone receptor alpha sumoylation modulates white adipose tissue stores.Liu Y-Y, Jiang J, Ke S, Milanesi A, Abe K, Gastelum G, Li J, Brent GA.2021.Scientific Reports.11(1). doi:10.1038/s41598-021-03491-6.
老化/マイオカイン
- Metformin Enhances Autophagy and Normalizes Mitochondrial Function to Alleviate Aging-Associated Inflammation.Bharath LP, Agrawal M, McCambridge G, Nicholas DA, Hasturk H, Liu J, Jiang K, Liu R, Guo Z, Deeney J, et al. 2020.Cell Metabolism.32(1):44-55.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.04.015.
- Myokines as biomarkers of frailty and cardiovascular disease risk in females.Boreskie KF, Oldfield CJ, Hay JL, Moffatt TL, Hiebert BM, Arora RC, Duhamel TA.2020.Experimental Gerontology.133:110859. doi:10.1016/j.exger.2020.110859.
- Aging-dependent mitochondrial dysfunction mediated by ceramide signaling inhibits antitumor T cell response.Vaena S, Chakraborty P, Lee HG, Janneh AH, Kassir MF, Beeson G, Hedley Z, Yalcinkaya A, Sofi MH, Li H, et al. 2021.Cell Reports.35(5):109076. doi:10.1016/j.celrep.2021.109076.
心血管
- Inhaled diesel exhaust particles result in microbiome-related systemic inflammation and altered cardiovascular disease biomarkers in C57Bl/6 male mice.Phillippi DT, Daniel S, Pusadkar V, Youngblood VL, Nguyen KN, Azad RK, McFarlin BK, Lund AK.2022.Particle and Fibre Toxicology.19(1). doi:10.1186/s12989-022-00452-3.
- PM2.5 exposure associated with microbiota gut-brain axis: Multi-omics mechanistic implications from the BAPE study.Li T, Fang J, Tang S, Du H, Zhao L, Wang Y, Deng F, Liu Y, Du Y, Cui L, et al. 2022.The Innovation.3(2):100213. doi:10.1016/j.xinn.2022.100213.
- Immune-Mediated Glycocalyx Remodeling in Hospitalized COVID-19 Patients.Goonewardena SN, Grushko OG, Wells J, Herty L, Rosenson RS, Haus JM, Hummel SL.2021 Nov 18.Cardiovascular Drugs and Therapy. doi:10.1007/s10557-021-07288-7.
- Stressor-Induced “Inflammaging” of Vascular Smooth Muscle Cells via Nlrp3-Mediated Pro-inflammatory Auto-Loop.Herrmann J, Xia M, Gummi MR, Greco A, Schacke A, van der Giet M, Tölle M, Schuchardt M. 2021.Frontiers in Cardiovascular Medicine.8. doi:10.3389/fcvm.2021.752305.
- Higher dose of resveratrol elevated cardiovascular disease risk biomarker levels in overweight older adults – A pilot study.Mankowski RT, You L, Buford TW, Leeuwenburgh C, Manini TM, Schneider S, Qiu P, Anton SD.2020.Experimental Gerontology.131:110821. doi:10.1016/j.exger.2019.110821.
- Air pollution and high-intensity interval exercise: Implications to anti-inflammatory balance, metabolome and cardiovascular responses.Cruz R, Koch S, Matsuda M, Marquezini M, Sforça ML, Lima-Silva AE, Saldiva P, Koehle M, Bertuzzi R. 2022.Science of The Total Environment.809:151094. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151094.
- Physical activity intervention improved the number and functionality of endothelial progenitor cells in low birth weight children.Souza LV, De Meneck F, Fernandes T, Oliveira EM, Franco M do C. 2020.Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.30(1):60–70. doi:10.1016/j.numecd.2019.08.011.
獣医学/アニマルヘルス
- Multiplex Cytokine Analyses in Ear Canals of Dogs Suggest Involvement of IL-8 Chemokine in Atopic Otitis and Otodectic Mange—Preliminary Results.Lecru L-A, Combarros D, Moog F, Marinovic L, Kondratjeva J, Amalric N, Pressanti C, Cadiergues MC.2022.Animals.12(5):575. doi:10.3390/ani12050575.
- Cas9-specific immune responses compromise local and systemic AAV CRISPR therapy in multiple dystrophic canine models.Hakim CH, Kumar SRP, Pérez-López DO, Wasala NB, Zhang D, Yue Y, Teixeira J, Pan X, Zhang K, Million ED, et al. 2021.Nature Communications.12(1):6769. doi:10.1038/s41467-021-26830-7.
- Minimal Effects of Intravenous Administration of Xenogeneic Adipose Derived Stem Cells on Organ Function in a Porcine 40% TBSA Burn Model.Heard TC, Gómez BI, Saathoff ME, Duarte J, Dubick MA, Bynum JA, Christy RJ, Burmeister DM.2021.Journal of Burn Care & Research.42(5):870–879. doi:10.1093/jbcr/irab094.
- Neurotrophic Factors Secreted by Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Retinal Progenitors Promote Retinal Survival and Preservation in an Adult Porcine Neuroretina Model.Rettinger CL, Kaini RR, Burke TA, Wang H-C. 2021.Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.37(5):301-312. doi:10.1089/jop.2020.0088.
- Autogenous Arteriovenous Bundle Implantation Maintains Viability Without Increased Immune Response in Large Porcine Bone Allotransplants.Houben RH, Thaler R, Friedrich PF, Shin AY, van Wijnen AJ, Bishop AT.2021.Transplantation Proceedings.53(1):417-426. doi:10.1016/j.transproceed.2020.07.020.
- Use of the MILLIPLEX® bovine cytokine/chemokine multiplex assay to identify Mycobacterium bovis-infection biomarkers in African buffaloes (Syncerus caffer).Smith K, Kleynhans L, Snyders C, Bernitz N, Cooper D, van Helden P, Warren RM, Miller MA, Goosen WJ.2021.Veterinary Immunology and Immunopathology.231:110152. doi:10.1016/j.vetimm.2020.110152.
- Short communication: Characterizing ovine serum stress biomarkers during endotoxemia.Naylor D, Sharma A, Li Z, Monteith G, Sullivan T, Canovas A, Mallard BA, Baes C, Karrow NA.2020.Journal of Dairy Science.103(6):5501–5508. doi:10.3168/jds.2019-17718.
- Metabolic variables of obese dogs with insulin resistance supplemented with yeast beta-glucan.Ferreira CS, Vendramini THA, Amaral AR, Rentas MF, Ernandes MC, da Silva FL, Oba PM, de Oliveira Roberti Filho F, Brunetto MA.2022.BMC Veterinary Research.18(1). doi:10.1186/s12917-021-03106-2.
- Equine Herpesvirus Type 1 Modulates Cytokine and Chemokine Profiles of Mononuclear Cells for Efficient Dissemination to Target Organs.Pavulraj S, Kamel M, Stephanowitz H, Liu F, Plendl J, Osterrieder N, Azab W. 2020.Viruses.12(9):999. doi:10.3390/v12090999.
- Cytokine tear film profile determination in eyes of healthy dogs and those with inflammatory periocular and skin disorders.Martinez PS, Pucheu CM, Liu CC, Carter RT.2020.Veterinary Immunology and Immunopathology.221:110012. doi:10.1016/j.vetimm.2020.110012.
ウイルス学
- The effect of influenza A (H1N1) pdm09 virus infection on cytokine production and gene expression in BV2 microglial cells.Ding X-M, Wang Y-F, Lyu Y, Zou Y, Wang X, Ruan S-M, Wu W-H, Liu H, Sun Y, Zhang R-L, et al. 2022.Virus Research.312:198716. doi:10.1016/j.virusres.2022.198716.
- Three doses of prototypic SARS-CoV-2 inactivated vaccine induce cross-protection against its variants of concern.Xie T, Lu S, He Z, Liu H, Wang J, Tang C, Yang T, Yu W, Li H, Yang Y, et al. 2022.Signal Transduction and Targeted Therapy.7:61. doi:10.1038/s41392-022-00920-4.
- Adaptive NK cells undergo a dynamic modulation in response to human cytomegalovirus and recruit T cells in in vitro migration assays.Basílio-Queirós D, Venturini L, Luther-Wolf S, Dammann E, Ganser A, Stadler M, Falk CS, Weissinger EM.2022 Feb 17.Bone Marrow Transplantation. doi:10.1038/s41409-022-01603-y.
- Elevated Cytokine Levels in Plasma of Patients with SARS-CoV-2 Do Not Contribute to Pulmonary Microvascular Endothelial Permeability.Kovacs-Kasa A, Zaied AA, Leanhart S, Koseoglu M, Sridhar S, Lucas R, Fulton DJ, Vazquez JA, Annex BH.Microbiology Spectrum.10(1):e01671-21. doi:10.1128/spectrum.01671-21.
- Case series of HIV SARS-CoV-2 co-infection in Chinese adults.Ng RW-Y, Wong C-K, Lui GC-Y, Tso EY-K, Chen Z, Tsang OT-Y, Boon SS, Lai CK-C, Fung KS-C, Yeung AC-M, et al. 2022.Journal of Clinical Virology Plus.2(1):100062. doi:10.1016/j.jcvp.2022.100062.
- A vesicular stomatitis virus-based prime-boost vaccination strategy induces potent and protective neutralizing antibodies against SARS-CoV-2.Kim GN, Choi J, Wu K, Saeedian N, Yang E, Park H, Woo S-J, Lim G, Kim S-G, Eo S-K, et al. 2021.Shih S-R, editor.PLOS Pathogens.17(12):e1010092. doi:10.1371/journal.ppat.1010092.
- Deep dissection of the antiviral immune profile of patients with COVID-19.Atanackovic D, Avila SV, Lutfi F, de Miguel-Perez D, Fan X, Sanchez-Petitto G, Vander Mause E, Siglin J, Baddley J, Mannuel HD, et al. 2021.Communications Biology.4(1):1–12. doi:10.1038/s42003-021-02852-1.
- Severity of SARS-CoV-2 infection is linked to double-negative (CD27− IgD−) B cell subset numbers.Cervantes-Díaz R, Sosa-Hernández VA, Torres-Ruíz J, Romero-Ramírez S, Cañez-Hernández M, Pérez-Fragoso A, Páez-Franco JC, Meza-Sánchez DE, Pescador-Rojas M, Sosa-Hernández VA, et al. 2022.Inflammation Research.71(1):131–140. doi:10.1007/s00011-021-01525-3.
- Cerebrospinal fluid biomarkers in Parkinson's disease with freezing of gait: an exploratory analysis.Hatcher-Martin JM, McKay JL, Pybus AF, Sommerfeld B, Howell JC, Goldstein FC, Wood L, Hu WT, Factor SA.2021. npj Parkinson's Disease.7(1). doi:10.1038/s41531-021-00247-x.
- An aluminum hydroxide:CpG adjuvant enhances protection elicited by a SARS-CoV-2 receptor binding domain vaccine in aged mice.Nanishi E, Borriello F, O'Meara TR, McGrath ME, Saito Y, Haupt RE, Seo H-S, van Haren SD, Cavazzoni CB, Brook B, et al. 2022.Science Translational Medicine.14(629). doi:10.1126/scitranslmed.abj5305.
- Elevated cytokines and chemokines in peripheral blood of patients with SARS-CoV-2 pneumonia treated with high-titer convalescent plasma.Fanning SL, Korngold R, Yang Z, Goldgirsh K, Park S, Zenreich J, Baker M, McKiernan P, Tan M, Zhang B, et al. 2021.Shih S-R, editor.PLOS Pathogens.17(10):e1010025. doi:10.1371/journal.ppat.1010025.
- Serum IL-18 Is a Potential Biomarker for Predicting Severe Dengue Disease Progression.Nanda JD, Jung C-J, Satria RD, Jhan M-K, Shen T-J, Tseng P-C, Wang Y-T, Ho T-S, Lin C-F. 2021.Journal of Immunology Research.2021:7652569. doi:10.1155/2021/7652569.
- HIV-2 Vpx neutralizes host restriction factor SAMHD1 to promote viral pathogenesis.Mohamed A, Bakir T, Al-Hawel H, Al-Sharif I, Bakheet R, Kouser L, Murugaiah V, Al-Mozaini M. 2021.Scientific Reports.11(1):20984. doi:10.1038/s41598-021-00415-2.
- Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study.Fendler A, Shepherd STC, Au L, Wilkinson KA, Wu M, Byrne F, Cerrone M, Schmitt AM, Joharatnam-Hogan N, Shum B, et al. 2021 Oct 27.Nature Cancer. doi:10.1038/s43018-021-00274-w.
- Single-Dose Intranasal Administration of AdCOVID Elicits Systemic and Mucosal Immunity against SARS-CoV-2 and Fully Protects Mice from Lethal Challenge.King RG, Silva-Sanchez A, Peel JN, Botta D, Dickson AM, Pinto AK, Meza-Perez S, Allie SR, Schultz MD, Liu M, et al. 2021.Vaccines.9(8):881. doi:10.3390/vaccines9080881.
- Latent tuberculosis co-infection is associated with heightened levels of humoral, cytokine and acute phase responses in seropositive SARS-CoV-2 infection.Rajamanickam A, Kumar NP, Padmapriyadarsini C, Nancy A, Selvaraj N, Karunanithi K, Munisankar S, Bm S, Renji RM, Ambu TC, et al. 2021.The Journal of Infection.83(3):339–346. doi:10.1016/j.jinf.2021.07.029.
神経科学
- Fornix volumetric increase and microglia morphology contribute to spatial and recognition-like memory decline in ageing male mice.Cárdenas-Tueme M, Trujillo-Villarreal LÁ, Ramírez-Amaya V, Garza-Villarreal EA, Camacho-Morales A, Reséndez-Pérez D. 2022.NeuroImage.252:119039. doi:10.1016/j.neuroimage.2022.119039.
- Experimental Arthritis Inhibits Adult Hippocampal Neurogenesis in Mice.Rusznák K, Horváth ÁI, Pohli-Tóth K, Futácsi A, Kemény Á, Kiss G, Helyes Z, Czéh B. 2022.Cells.11(5):791. doi:10.3390/cells11050791.
- Serum Thioredoxin-80 is associated with age, ApoE4, and neuropathological biomarkers in Alzheimer's disease: a potential early sign of AD.Goikolea J, Gerenu G, Daniilidou M, Mangialasche F, Mecocci P, Ngandu T, Rinne J, Solomon A, Kivipelto M, Cedazo-Minguez A, et al. 2022.Alzheimer's Research & Therapy.14:37. doi:10.1186/s13195-022-00979-9.
- Stress recovery from virtual exposure to a brown (desert) environment versus a green environment.Yin J, Bratman GN, Browning MHEM, Spengler JD, Olvera-Alvarez HA.2022 Feb. Journal of Environmental Psychology.:101775. doi:10.1016/j.jenvp.2022.101775.
- The Neuroinflammatory Acute Phase Response in Parkinsonian-Related Disorders.Ayton S, Hall S, Janelidze S, Kalinowski P, Palmqvist S, Belaidi AA, Roberts B, Roberts A, Stomrud E, Bush AI, et al. 2022 Feb 8.Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society. doi:10.1002/mds.28958.
- Fingolimod ameliorates cognitive impairments in a phencyclidine-induced rat model of schizophrenia.Li T, Yu X, Qi X, Wei L, Zhao L, Deng W, Guo W, Wang Q, Ma X, Hu X, et al. 2022 Feb 4. doi:10.22541/au.164397905.52210367/v1.
- Neurobehavioral and neurochemical effects of perinatal arsenite exposure in Sprague-Dawley rats.Flanigan TJ, Ferguson SA, Law CD, Rosas-Hernandez H, Cuevas-Martinez E, Fitzpatrick S, Shen AN.2022.Neurotoxicology and Teratology.90:107059. doi:10.1016/j.ntt.2021.107059.
- Serum amyloid P component level is associated with clinical response to escitalopram treatment in patients with major depressive disorder.Yang J, Zhou J, Zhou J, Wang H, Sun Z, Zhu X, He Y, Wong AHC, Liu F, Wang G. 2022.Journal of Psychiatric Research.146:172–178. doi:10.1016/j.jpsychires.2021.12.051.
- Amelioration of Alzheimer's Disease by Gut-Pancreas-Liver-Brain Interaction in an App Knock-In Mouse Model.Minamisawa M, Sato Y, Ishiguro E, Taniai T, Sakamoto T, Kawai G, Saito T, Saido TC.2021.Life (Basel, Switzerland).12(1):34. doi:10.3390/life12010034.
- Cerebrospinal fluid biomarkers in Parkinson's disease with freezing of gait: an exploratory analysis.Hatcher-Martin JM, McKay JL, Pybus AF, Sommerfeld B, Howell JC, Goldstein FC, Wood L, Hu WT, Factor SA.2021.NPJ Parkinson's Disease.7(1). doi:10.1038/s41531-021-00247-x.
- Expression of immune-related proteins and their association with neuropeptides in adolescent patients with anorexia nervosa.Tyszkiewicz-Nwafor M, Jowik K, Paszynska E, Dutkiewicz A, Słopien A, Dmitrzak-Weglarz M. 2022.Neuropeptides.91:102214. doi:10.1016/j.npep.2021.102214.
- Parkinson's Disease-Related Biomarkers That May Appear in Amphetamine Abusers.Al-Rafiah A, Magadmi R, Al-Kaabi A, Alsomali N. 2021.BioMed Research International.2021:e3081891. doi:10.1155/2021/3081891.
- Comparison of CSF biomarkers in Down syndrome and autosomal dominant Alzheimer's disease: a cross-sectional study.Fagan A, Henson R, Li Y, Boerwinkle A, Xiong C, Bateman R, Goate A, Ances B, Doran E, Christian B, et al. 2021.The Lancet Neurology.20(8):615–626. doi:10.1016/S1474-4422(21)00139-3.
- Inflammatory markers and BDNF in obstructive sleep apnea (OSA) in Parkinson's disease (PD).Kaminska M, O'Sullivan M, Mery VP, Lafontaine AL, Robinson A, Gros P, Martin JG, Benedetti A, Kimoff RJ.2022.Sleep Medicine.90:258–261. doi:10.1016/j.sleep.2021.11.018.
がん
- Combined spinal and general anesthesia attenuate tumor promoting effects of surgery.An experimental animal study.Inoue GNC, Pimenta R, Camargo JA, Viana NI, Guimarães VR, Srougi M, Nahas WC, Leite KRM, Reis ST.2022.Annals of Medicine and Surgery.75:103398. doi:10.1016/j.amsu.2022.103398.
- A trispecific antibody targeting HER2 and T cells inhibits breast cancer growth via CD4 cells.Seung E, Xing Z, Wu L, Rao E, Cortez-Retamozo V, Ospina B, Chen L, Beil C, Song Z, Zhang B, et al. 2022.Nature603(7900):328–334. doi:10.1038/s41586-022-04439-0.
- Multi-omics data integration reveals metabolome as the top predictor of the cervicovaginal microenvironment.Bokulich NA, Łaniewski P, Adamov A, Chase DM, Caporaso JG, Herbst-Kralovetz MM.2022.Segata N, editor.PLOS Computational Biology.18(2):e1009876. doi:10.1371/journal.pcbi.1009876.
- Tumours modulate the systemic vascular response to anti‐angiogenic therapy.Hargreaves A, Barry ST, Bigley A, Kendrew J, Price S. 2022 Mar 2.Journal of Applied Toxicology. doi:10.1002/jat.4301.
- Allogeneic CD20-targeted γδ T cells exhibit innate and adaptive antitumor activities in preclinical B-cell lymphoma models.Nishimoto KP, Barca T, Azameera A, Makkouk A, Romero JM, Bai L, Brodey MM, Kennedy-Wilde J, Shao H, Papaioannou S, et al. 2022.Clinical & Translational Immunology.11(2):e1373. doi:10.1002/cti2.1373.
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。