コラゲナーゼ
コラゲナーゼは、生理的pHおよび温度条件下において、コラーゲンをそのペプチド結合領域で効果的に分解するエンドペプチダーゼです。コラゲナーゼはタンパク質であるため、pHや温度、およびタンパク質変性を引き起こすおそれのある他の種々の要因に非常に敏感です。コラゲナーゼの作用、構造、および特性は、外部要因によって大きく影響を受けます。
コラゲナーゼはI、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、XI、および肝細胞用の特殊なコラゲナーゼなど、種々のタイプがあります。Clostridium histolyticum由来のコラゲナーゼは、6つのグループ、すなわちα、β、γ、δ、ε、およびζに分類されます。コラゲナーゼは重要な触媒として機能し、幹細胞生物学、がん研究、および免疫学において用途があります。
Products
細胞/組織単離用コラゲナーゼ
コラゲナーゼは皮膚、血管、腱、および骨のコラーゲンを分解して細胞/組織を単離することができるため、さまざまな研究をサポートします。コラゲナーゼのタイプは、単離する必要のある細胞または組織の個々のタイプに基づいて選択されます。コラゲナーゼ type Iは、脂肪細胞、肺細胞、上皮細胞、および副腎組織細胞の単離に適します。コラゲナーゼ type IIは、肝組織、甲状腺組織、骨組織、心臓組織、および唾液腺組織の分離に最適です。コラゲナーゼ type IVはさまざまな組織を分解でき、また type Vは結合組織を単一細胞に分離することによる膵島組織の単離に適用できます。コラゲナーゼによる分解は、マウス腎臓、ヒト成人および胎児脳の培養に最適です。
細胞培養用コラゲナーゼ
コラゲナーゼは低刺激性で、撹拌が不要であり、至適な温度およびpHで十分に解離します。そのため、マウス腎臓、ヒト成人および胎児脳、ヒト腫瘍、および上皮組織の培養に最適です。
治療薬としてのコラゲナーゼ
コラゲナーゼは、椎間板および座骨神経障害の処置、外傷治療、関節リウマチおよび変形性関節症の治療を含むさまざまな臨床用途において重要な役割を果たします。