タンパク質ゲル電気泳動・転写装置
タンパク質ゲル電気泳動とは何でしょうか?タンパク質ゲル電気泳動は、多くの場合さまざまなシステムと転写装置を用いて、タンパク質の混合物をその分子量に応じて分離する方法です。その後のタンパク質解析には、タンパク質の精製、プロテオミクス、およびウェスタンブロッティングなどが含まれます。お客様のニーズに合わせて、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)、SDS-PAGE、2D-PAGE、ウェット式タンパク質転写で使用できる電気泳動槽と転写装置をご用意しています。
私たちの迅速なゲルキャスティング、電気泳動、転写装置のソリューションをご検討ください。
Products
- 従来の方法では90分以上必要だったが、mPAGE® Luxゲルキャスティングシステムではミニゲルが90秒で硬化
- Bis-Trisゲルの化学的性質により、従来の方法に比べて泳動時間を短縮可能
- mPAGE®キャスターが漏れを防止
- Tris-Glycineゲルに比べてバンドが高品質
- mPAGE® TurboMix™ゲルキャスティングキットおよびmPAGE®プレキャストゲルと同じ化学的性質を使用しているため、すべてのバッファーと染色液を共通で利用可能
- 有害な化学物質の使用量は少ない。APSもTEMEDも不要
図1.Auto2D® 2D-PAGE・2D-DIGE装置。
mPAGE®ゲルキャスター・ミニゲル システム
ミニゲルキャスティングのための新しい完全なmPAGE®ソリューションをご覧ください。mPAGE®ゲルキャスター・ミニゲルシステムは、最大2つのミニゲルのハンドキャスティングを行い、プレキャストまたはハンドキャストゲル上で高解像度のタンパク質分離を行い、ブロッティングメンブレンに電気泳動転写を行う完全なソリューションを提供します。傑出した解像度を得て、実行時間を短縮するため、互換性のあるmPAGE®バッファーシステムとともに、TurboMix®Bis-Trisアクリルアミドゲルキャスティング溶液およびmPAGE® Bis-Trisプレキャストゲル溶液をご使用ください。
mPAGE®ゲルキャスターの特徴と利点
- ゲルのハンドキャスティングをシンプルにし、ゲルキャスティング工程の液漏れを排除
- 1度に最大2つのミニゲル(8 x 10 cm)のハンドキャスティングを実施可能
- 各種プレートやコームがセットになったキットだけでなく、ゲルキャスター単体もご用意しており、柔軟にオプションを選択可能
- ミニショートプレートおよびスペーサープレート:厚さ 0.75 mm、1.0 mm、1.5 mm
- コーム:10ウェル・15ウェル
mPAGE®ミニゲルシステムの特徴と利点
- 誤った組み立ておよび液漏れを防止
- mPAGE®ゲルキャスターでキャスティングされたゲルとmPAGE®プレキャストゲルに互換性がある
- 最大2つまたは4つのミニゲル(8 x 10 cm)を泳動可能なセットをそれぞれ提供
- Immobilon® PVDFまたはNCブロッティングメンブレンへのタンパク質転写用の2つのゲルホルダーカセット
関連製品資料
- 技術資料:ウェスタンブロッティングプロトコル(イムノブロッティングプロトコル)
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。
- プロトコル:タンパク質ブロッティングハンドブック
タンパク質ブロッティングは、複雑なサンプルに含まれる少量のタンパク質を検出するため、またはタンパク質発現および精製をモニタリングするための日常的なツールになっています。
- カタログ:Rethink Western Blotting
ウェスタンブロッティング(別名:イムノブロッティング)は、ラボで最も一般的に使用されている手法の一つですが、一貫性と品質に優れた結果を得るのは依然として困難です。